Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00482350_s1
          See other ZFP830 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zfp830
          Gene Name:
          zinc finger protein 830
          Gene Aliases:
          2410003C20Rik, AV301118, AW048207, Ccdc16, Omcg1, Znf830
          Chromosome Location:
          Chr.11: 82764345 - 82767622 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00482350_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zfp830
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_025884.4 NP_080160.2 1 1337 125
          GenBank mRNA AK008475.1 - 1 1337 125
          AK010353.1 - 1 1328 125
          AK050043.1 - 1 1332 125
          AK132497.1 - 1 1338 125
          AK148058.1 - 1 1338 125
          AK163064.1 - 1 400 125
          AK167656.1 - 1 1328 125
          AK168417.1 - 1 1317 125
          BC024340.1 - 1 1323 4981533 125

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100001231.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Zfp830

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          blastocyst growth
          cell cycle
          mitotic nuclear division
          multicellular organism development
          nuclear DNA replication
          mitotic DNA damage checkpoint
          chromosome organization
          cell division
          intestinal epithelial structure maintenance
          molecular_function
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27968101 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27968103 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27968100 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27968102 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P323830 AK168417.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P323830 BC024340.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P323830 AK163064.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P323830 AK167656.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P323830 AK132497.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P323830 AK168417.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P323830 BC024340.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P323830 AK163064.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P323830 AK167656.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P323830 AK132497.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 854689 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 544989 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P179014 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P138831 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P149843 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P323830 AK168417.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P323830 BC024340.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P323830 AK163064.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P323830 AK167656.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P323830 AK132497.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P323830 AK168417.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P323830 BC024340.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P323830 AK163064.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P323830 AK167656.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P323830 AK132497.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P197252 AK168417.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P197252 BC024340.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P197252 AK163064.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P197252 AK167656.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P197252 AK132497.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P323830 AK168417.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P323830 BC024340.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P323830 AK163064.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P323830 AK167656.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P323830 AK132497.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P323830 AK168417.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P323830 BC024340.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P323830 AK163064.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P323830 AK167656.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P323830 AK132497.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27968102 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27968119 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27968107 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27968121 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27968116 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27968132 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27968117 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27968103 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27968113 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27968111 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27968110 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27968105 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27968109 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27968108 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27968127 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27968129 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27968106 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27968135 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27968100 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27968133 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P179014 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P138831 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P149843 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P323830 AK168417.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P323830 BC024340.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P323830 AK163064.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P323830 AK167656.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P323830 AK132497.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P323830 AK168417.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P323830 BC024340.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P323830 AK163064.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P323830 AK167656.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P323830 AK132497.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P197252 AK168417.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P197252 BC024340.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P197252 AK163064.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P197252 AK167656.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P197252 AK132497.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P100108 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P149843 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P138831 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P179014 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09549509 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09203755 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09549499 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27968101 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27968102 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27968100 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27968103 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27968103 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27968127 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27968110 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27968111 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27968132 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27968152 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27968139 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27968107 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27968114 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27968140 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27968119 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27968116 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27968150 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27968105 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27968157 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27968151 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27968135 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27968100 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27968106 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27968113 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27968135 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27968140 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27968127 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27968109 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27968103 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27968137 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09423217 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27968134 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27968132 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27968107 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27968113 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27968105 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27968119 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09504746 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27968138 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27968117 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27968114 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09274619 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27968106 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27968111 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09189523 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27968110 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27968100 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27968129 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09689905 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10379563 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10379562 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10379561 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1450942_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1423338_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1423339_PM_s_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1447932_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10379560 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450942_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1423338_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1423339_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1423339_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1447932_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450942_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1447932_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1423338_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66983_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66983_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100011507.mm.1 NM_025884.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100011507.mm.1 NM_025884.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100011507.mm.1 TC1100001231.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1423339_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1423339_PM_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1450942_at - -
          Mouse Expression Set 430 1423338_at - -
          Mouse Expression Set 430 1423338_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1450942_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1447932_at - -
          Mouse Expression Set 430 1447932_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168236_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168236_PM_f_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450942_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1423339_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1423339_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1423338_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450942_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1423338_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450942_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1423339_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1423338_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1423338_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450942_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1423339_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1447932_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1447932_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3940091 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3940091 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003940091 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1238403 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1238403 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl41153.1_332-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3940091 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl41153.1_332-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3940091 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1238403 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1238403 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline