Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00482791_m1
          See other 1110008F13RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          1110008F13Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 1110008F13 gene
          Gene Aliases:
          AI316789
          Chromosome Location:
          Chr.2: 156863122 - 156873563 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00482791_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 1110008F13Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_026124.3 NP_080400.1 2 - 3 406 96
          GenBank mRNA AK002452.1 - 2 - 3 364 96
          AK003568.1 - 2 - 3 401 96
          BC019445.1 - 2 - 3 344 5125733 96

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200002403.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene 1110008F13Rik

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21773773 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21773777 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21773770 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21773774 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21773775 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21773772 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P450100 AK138709.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P450100 AK030877.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P450100 AK088672.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P450100 NM_029983.5 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P450100 BC019445.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P450100 AK138709.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P450100 AK030877.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P450100 AK088672.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P450100 NM_029983.5 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P450100 BC019445.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 397489 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 1620 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 702089 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 219622 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 958471 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 743319 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 504372 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 105772 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P106167 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P178196 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P450100 AK138709.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P450100 AK030877.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P450100 AK088672.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P450100 NM_029983.5 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P450100 BC019445.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P450100 AK138709.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P450100 AK030877.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P450100 AK088672.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P450100 NM_029983.5 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P450100 BC019445.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21773761 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21773778 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21773780 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21773754 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21773775 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21773760 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21773757 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21773788 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21773777 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21773779 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21773787 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21773767 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21773758 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21773770 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21773768 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21773784 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21773773 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21773772 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21773763 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21773755 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21773783 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21773774 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21773752 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P178196 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P106167 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P450100 AK138709.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P450100 AK030877.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P450100 AK088672.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P450100 NM_029983.5 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P450100 BC019445.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P450100 AK138709.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P450100 AK030877.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P450100 AK088672.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P450100 NM_029983.5 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P450100 BC019445.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P133760 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P106167 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P178196 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01216272 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01216278 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01216275 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01216266 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01216274 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21773775 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21773774 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21773777 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21773773 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21773772 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21773770 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773870 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773902 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773794 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773812 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773755 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773773 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773806 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773866 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773874 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773895 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773780 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773743 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773858 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773897 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773775 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773784 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773740 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773815 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773779 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773862 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773829 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773777 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773855 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773752 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773767 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773867 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773903 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773790 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773872 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773893 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773836 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773890 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773878 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773748 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773852 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773758 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773868 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773754 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773856 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773778 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773825 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773881 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773805 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773822 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773746 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773832 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773853 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773795 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773796 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773816 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773877 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773873 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773811 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773821 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773799 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773757 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773770 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773834 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773768 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773741 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773818 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773828 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21773885 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21773754 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21773746 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01296428 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02151493 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21773809 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21773790 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21773755 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21773760 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21773787 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01786888 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21773796 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21773784 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21773751 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21773770 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02080945 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01285264 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02150850 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01465563 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21773777 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21773808 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21773789 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01312119 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02151496 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21773802 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21773792 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02014451 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21773768 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21773764 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01183778 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21773783 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21773805 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02080949 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21773772 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01786891 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21773738 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01312124 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21773750 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21773806 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21773793 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21773794 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21773795 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02281000 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21773766 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21773813 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01216280 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01786889 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02280998 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21773752 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02080941 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10477930 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10477932 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10477931 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10477934 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1459810_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1416699_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10489055 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10477929 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1459810_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416699_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416699_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1459810_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 67388_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 67388_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200019431.mm.1 NM_026124.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200019431.mm.1 NM_026124.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200019431.mm.1 TC0200002403.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1416699_at - -
          Mouse Expression Set 430 1416699_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1459810_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1459810_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 160333_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 160333_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 167054_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 167054_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416699_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416699_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416699_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416699_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1459810_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1459810_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1050546 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1050546 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 102350619 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001050546 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1251120 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl20017.4.1_0-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1050546 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 102350619 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl20017.4.1_0-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 102350619 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1050546 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2919489 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2554698 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2919489 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1252407 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl20017.4.1_0-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline