Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00483250_m1
          See other CEACAM10 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ceacam10
          Gene Name:
          carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 10
          Gene Aliases:
          Bgp3, Cea10
          Chromosome Location:
          Chr.7: 24777156 - 24784656 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00483250_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ceacam10
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_007675.4 NP_031701.3 2 - 3 499 62
          GenBank mRNA AK018529.1 - 2 - 3 479 62
          BC003346.1 - 2 - 3 520 3481822 62
          L38422.1 - 2 - 3 463 62

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700000396.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ceacam10

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          sperm motility
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P134195 L38422.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P134195 BC003346.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P134195 BE949028.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P134195 NM_007675.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P134195 AK018529.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P134195 L38422.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P134195 BC003346.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P134195 BE949028.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P134195 NM_007675.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P134195 AK018529.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 232369 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 319852 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 880829 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 59775 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P147919 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P134195 L38422.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P134195 BC003346.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P134195 BE949028.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P134195 NM_007675.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P134195 AK018529.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P134195 L38422.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P134195 BC003346.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P134195 BE949028.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P134195 NM_007675.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P134195 AK018529.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25006547 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25006551 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25006563 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25006556 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25006527 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25006535 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25006561 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25006555 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25006546 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25006553 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25006549 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25006533 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25006548 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25006525 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25006552 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P147919 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P134195 L38422.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P134195 BC003346.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P134195 BE949028.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P134195 NM_007675.4 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P134195 AK018529.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P134195 L38422.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P134195 BC003346.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P134195 BE949028.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P134195 NM_007675.4 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P134195 AK018529.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P130604 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P147919 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06404332 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06404340 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006549 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006579 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006627 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006513 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006628 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006604 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006555 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006565 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006632 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006630 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006567 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006581 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006614 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006527 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006564 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006583 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006553 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006517 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006508 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006575 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006511 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006618 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006599 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006563 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006626 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006624 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006619 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006546 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006548 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006590 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006586 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006623 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006515 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006509 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006588 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006552 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006533 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006561 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006522 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006607 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006603 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25010529 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006634 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006585 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006569 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006616 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006621 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006545 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25006547 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25006552 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25006549 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25006579 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25006547 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25006545 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25006527 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06023612 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05962187 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25006525 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25006581 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06370555 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06023614 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25006573 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25006582 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25006586 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25006564 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06367377 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25006551 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25006590 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25006559 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25006553 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25006561 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05939706 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25006588 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25006567 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25006522 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06023619 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25006535 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25006548 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25006555 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05939707 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06423315 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06118131 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25006531 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25006569 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25006533 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05962180 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06423316 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06342509 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06023622 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10550995 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10550996 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10550997 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1448573_PM_a_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1417074_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1436565_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10550994 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417074_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436565_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448573_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436565_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448573_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417074_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 26366_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 26366_PM_at - -
          Affymetrix Murine Genome 6500A Array Msa14380_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700002920.mm.1 TC0700000396.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700002920.mm.1 NM_007675.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700002920.mm.1 NM_007675.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700002921.mm.1 TC0700000396.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700002921.mm.1 NM_007675.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700002921.mm.1 NM_007675.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700002922.mm.1 TC0700000396.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700002922.mm.1 NM_007675.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700002922.mm.1 NM_007675.4 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1417074_at - -
          Mouse Expression Set 430 1417074_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1436565_at - -
          Mouse Expression Set 430 1436565_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1448573_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1448573_a_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101637_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101637_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161825_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161825_PM_f_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1448573_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417074_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417074_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1436565_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1436565_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1448573_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1448573_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1448573_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1417074_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1436565_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1417074_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1436565_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 920439 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4730706 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4730706 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004730706 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1234281 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1234281 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl32949.5.149_25-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4730706 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl32949.5.149_25-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4730706 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1234281 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1234281 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline