Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00483277_m1
          See other CFC1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cfc1
          Gene Name:
          cripto, FRL-1, cryptic family 1
          Gene Aliases:
          AV265756, b2b970Clo, cryptic
          Chromosome Location:
          Chr.1: 34535648 - 34544311 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00483277_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cfc1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_007685.2 NP_031711.1 5 - 6 754 59
          GenBank mRNA BC100705.1 - 5 - 6 712 40044593 59
          BC100706.1 - 5 - 6 712 40044594 59
          BC100708.1 - 5 - 6 712 40044595 59
          BC100711.1 - 5 - 6 712 40044596 59
          U57720.1 - 5 - 6 754 59

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0100000227.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cfc1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          intercellular signal molecule

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          liver development
          heart looping
          heart morphogenesis
          multicellular organism development
          determination of left/right symmetry
          gastrulation
          endoderm development
          post-embryonic development
          anterior/posterior pattern specification
          BMP signaling pathway
          nodal signaling pathway
          spleen development
          digestive tract morphogenesis
          anatomical structure development
          canonical Wnt signaling pathway
          atrial septum morphogenesis
          left lung morphogenesis
          respiratory system development
          nodal binding
          activin receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2100212 AK132909.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2100212 U57720.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2100212 NM_007685.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 944888 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 113358 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 905790 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 918208 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 19360 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P165613 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2100212 AK132909.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2100212 U57720.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2100212 NM_007685.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P184156 BC100708.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P184156 BC100711.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P184156 U57720.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P184156 NM_007685.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P184156 BC100705.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20139317 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20139327 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20139316 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20139328 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20139290 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20139323 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20139324 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20139312 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20139310 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20139319 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20139326 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20139321 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20139322 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20139315 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20139314 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P165613 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04059403 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P00041900 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P184156 BC100708.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P184156 BC100711.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P184156 U57720.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P184156 NM_007685.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P184156 BC100705.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P120241 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P135574 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P165613 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00572731 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00572721 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00572740 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00572722 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139337 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139385 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139370 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139361 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139284 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139369 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139327 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139363 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139398 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139373 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139395 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139326 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139389 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139404 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139339 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139400 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139403 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139401 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139358 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139353 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139383 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139347 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139324 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139360 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139382 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139355 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139287 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139317 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139340 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20139322 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01054306 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00572734 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20139314 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20139360 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20139347 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00572737 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00572731 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01054318 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20139349 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20139327 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20139316 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20139345 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20139358 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20139357 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20139361 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20139328 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00572722 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00572743 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00832041 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20139319 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20139310 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00116368 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20139350 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01054301 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00116366 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20139340 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20139290 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01054317 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20139315 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20139355 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00572720 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10345395 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10345397 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10345394 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10345396 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10345398 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10345400 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10345399 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1421524_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10345393 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421524_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421524_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 12627_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 12627_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100001473.mm.1 NM_007685.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100001473.mm.1 NM_007685.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100001473.mm.1 TC0100000227.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1421524_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1421524_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 103945_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 103945_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421524_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421524_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421524_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421524_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 569692 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3140408 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3140408 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003140408 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2677580 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2677580 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl18088.6.1_216-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3140408 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl18088.6.1_216-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3140408 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2677580 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2677580 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline