Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00484138_m1
          See other CYP4B1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cyp4b1
          Gene Name:
          cytochrome P450, family 4, subfamily b, polypeptide 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 115624728 - 115647705 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00484138_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cyp4b1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_007823.2 NP_031849.1 1 - 2 197 108
          GenBank mRNA AK143890.1 - 1 - 2 210 108
          AK165445.1 - 1 - 2 213 108
          BC008996.1 - 1 - 2 201 3967680 108
          D50834.1 - 1 - 2 197 108

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0400003321.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection P450 Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cyp4b1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxygenase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cellular aromatic compound metabolic process
          biphenyl metabolic process
          fluorene metabolic process
          exogenous drug catabolic process
          oxidation-reduction process
          monooxygenase activity
          iron ion binding
          drug binding
          oxidoreductase activity
          oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen
          fluorene oxygenase activity
          heme binding
          metal ion binding
          aromatase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2117959 D50834.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2117959 AK165445.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2117959 BC008996.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2117959 AK143890.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2117959 NM_007823.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 354712 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 178716 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 432629 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 804240 AK009978.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 278945 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 7826 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 562435 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 832556 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 360216 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 304162 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 168871 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 468108 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 25597 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 87022 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P120610 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P175696 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2117959 D50834.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2117959 AK165445.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2117959 BC008996.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2117959 AK143890.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2117959 NM_007823.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P118704 AA185606.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P118704 NR_033575.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P118704 D50834.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P118704 AK165445.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P118704 BC008996.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23225308 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23225295 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23225302 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23225291 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23225305 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23225310 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23225303 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23225296 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23225286 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23225280 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23225289 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23225311 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23225281 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23225306 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23225283 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23225278 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23225301 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23225290 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23225285 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23225300 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23225312 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23225304 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23225316 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23225294 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23225318 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23225309 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23225284 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23225277 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23225299 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23225297 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23225314 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P175696 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P120610 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P00964837 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P118704 AA185606.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P118704 NR_033575.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P118704 D50834.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P118704 AK165445.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P118704 BC008996.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P175696 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P120610 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03367369 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03367370 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03367375 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03367379 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03367357 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03367353 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03367358 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225220 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225313 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225274 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225228 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225168 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225294 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225303 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225233 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225234 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225278 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225270 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225276 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225241 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225280 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225230 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225304 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225175 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225239 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225306 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225305 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225224 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225202 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225281 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225284 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225214 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225218 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225166 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225183 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225242 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225217 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225221 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225199 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225210 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225289 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225285 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225226 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23225286 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03367378 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03274847 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23225274 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03844151 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03202270 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04077223 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03865736 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03274831 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23225294 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23225326 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04077237 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04077226 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03366321 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04037903 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23225284 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23225308 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23225299 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03318430 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23225313 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03844153 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04037911 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03366322 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03274843 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23225300 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04037904 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04037905 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23225310 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23225280 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03941509 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23225318 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23225285 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23225260 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03367361 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23225283 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23225236 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23225291 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23225304 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03367359 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23225295 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03274827 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23225272 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04037913 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03367383 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03484775 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03367375 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23225289 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10515205 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10515210 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10515206 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10515209 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10515203 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10515207 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10515204 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10515202 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10515208 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1416194_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10515201 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416194_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416194_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 13120_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 13120_PM_at - -
          Affymetrix Murine Genome 6500A Array Msa17690_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400026441.mm.1 TC0400003321.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400026441.mm.1 NM_007823.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400026441.mm.1 NM_007823.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400026443.mm.1 TC0400003321.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400026443.mm.1 NM_007823.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400026443.mm.1 NM_007823.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400026440.mm.1 TC0400003321.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400026440.mm.1 NM_007823.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400026440.mm.1 NM_007823.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400026442.mm.1 TC0400003321.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400026442.mm.1 NM_007823.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400026442.mm.1 NM_007823.2 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1416194_at - -
          Mouse Expression Set 430 1416194_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 103353_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 162044_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 162044_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 103353_PM_f_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416194_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416194_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416194_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416194_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 405089 - -
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 824781 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2570139 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002570139 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl23969.12.1_3-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2570139 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl23969.12.1_3-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2570139 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2790496 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2790496 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2694569 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline