Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00487664_m1
          See other MEIS1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Meis1
          Gene Name:
          Meis homeobox 1
          Gene Aliases:
          C530044H18Rik, Evi8
          Chromosome Location:
          Chr.11: 18880428 - 19020482 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00487664_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information
          • Citations (1)

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Meis1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001193271.1 NP_001180200.1 6 - 7 1370 148
          NM_010789.3 NP_034919.1 6 - 7 1370 148
          GenBank mRNA AB221660.1 - 5 - 6 633 148
          AK049720.1 - 5 - 6 1182 148
          AK132298.1 - 6 - 7 1150 148
          AK134321.1 - 6 - 7 1365 148
          AK140748.1 - 6 - 7 1374 148
          AK146680.1 - 2 - 3 178 148
          AK168684.1 - 6 - 7 1362 148
          BC023689.1 - 6 - 7 1366 5344307 148
          U33629.1 - 6 - 7 1081 148
          U33630.1 - 6 - 7 1081 148

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100002269.mm.1

          Additional Information:

          This assay is in the 5'UTR region of the AK146680.1 transcripts.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Meis1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          homeodomain transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          angiogenesis
          lens morphogenesis in camera-type eye
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription from RNA polymerase II promoter
          multicellular organism development
          locomotory behavior
          hemopoiesis
          megakaryocyte development
          negative regulation of myeloid cell differentiation
          negative regulation of neuron differentiation
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          blood vessel morphogenesis
          definitive hemopoiesis
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          DNA binding
          chromatin binding
          transcription factor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding
          protein binding
          sequence-specific DNA binding
          protein heterodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100021860.mm.1 NM_001193271.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100021860.mm.1 NM_001193271.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100021860.mm.1 NM_010789.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100021860.mm.1 NM_010789.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100021860.mm.1 TC1100002269.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100021862.mm.1 NM_001193271.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100021862.mm.1 NM_001193271.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100021862.mm.1 NM_010789.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100021862.mm.1 NM_010789.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100021862.mm.1 TC1100002269.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100021858.mm.1 NM_001193271.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100021858.mm.1 NM_001193271.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100021858.mm.1 NM_010789.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100021858.mm.1 NM_010789.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100021858.mm.1 TC1100002269.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 534668 - -
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 871702 - -

          Back To Top
           

          Citations (1)

          Meis1 is an essential and rate-limiting regulator of MLL leukemia stem cell potential.
          Authors
          Wong P, Iwasaki M, Somervaille TC, So CW, Cleary ML
          Journal
          Genes Dev - Page No 2762 (Thu Nov 01 00:00:00 EDT 2007)
          Volume (Year)
          21 (2007)
          Product Usage
          -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline