Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00487874_m1
          See other RAB33A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rab33a
          Gene Name:
          RAB33A, member RAS oncogene family
          Gene Aliases:
          Rabs10
          Chromosome Location:
          Chr.X: 48519285 - 48530240 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00487874_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rab33a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_011228.2 NP_035358.1 1 - 2 572 101
          GenBank mRNA AB232628.1 - 1 - 2 256 101
          BC104390.1 - 1 - 2 320 40050293 101
          BC104391.1 - 1 - 2 320 40050296 101
          D83279.1 - 1 - 2 387 101

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0X00000436.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rab33a

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          intracellular protein transport
          small GTPase mediated signal transduction
          protein transport
          antigen processing and presentation
          Rab protein signal transduction
          regulation of autophagosome assembly
          nucleotide binding
          GTPase activity
          GTP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P66226 BC104390.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P66226 BC104391.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P66226 D83279.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P66226 NM_011228.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P66226 BC104390.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P66226 BC104391.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P66226 D83279.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P66226 NM_011228.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 688410 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 161389 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 83498 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 537024 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 875530 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 877285 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 773200 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 14437 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P123215 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P133075 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P66226 BC104390.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P66226 BC104391.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P66226 D83279.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P66226 NM_011228.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P66226 BC104390.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P66226 BC104391.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P66226 D83279.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P66226 NM_011228.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365121 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365141 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365123 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365130 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365138 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365129 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365140 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365124 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365127 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365133 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365136 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365142 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365122 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365126 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365134 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365131 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365139 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P133075 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P123215 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P03669176 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P66226 BC104390.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P66226 BC104391.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P66226 D83279.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P66226 NM_011228.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P66226 BC104390.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P66226 BC104391.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P66226 D83279.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P66226 NM_011228.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P123217 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P123215 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P133075 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14530211 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14530185 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365186 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365147 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365138 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365115 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365164 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365099 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365134 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365129 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365093 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365153 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365192 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365195 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365193 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365133 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365143 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365091 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365124 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365127 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365071 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365126 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365156 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365187 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365217 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365118 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365208 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365189 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365190 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365216 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365122 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365179 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365108 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365086 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365201 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365087 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365141 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365206 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365196 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365170 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365130 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365110 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365167 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365171 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365106 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365181 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365067 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365145 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365165 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365213 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365157 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365199 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365080 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365089 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365102 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365155 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365177 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365076 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365081 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365097 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365136 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365066 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365070 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365151 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365074 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365111 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365188 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365116 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365088 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365169 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365203 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365098 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365140 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365121 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365073 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365119 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365069 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365205 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365211 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365094 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365180 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365212 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365095 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14750848 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365154 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365203 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365170 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15100867 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14602999 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365181 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365134 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365173 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365177 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14536376 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15210016 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14885199 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365127 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365160 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15020237 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365136 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15100873 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365140 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14530204 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14814188 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365108 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15033286 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365122 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365169 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365153 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365147 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14690252 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365145 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15100878 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365183 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365198 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365205 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365162 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365110 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365115 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14536369 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365180 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14650124 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365165 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15224844 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14530207 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365143 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365138 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365130 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15224843 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365151 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365207 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365156 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14530191 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365124 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14530200 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365171 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15210648 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14780698 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365121 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365201 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365139 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14536373 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365111 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365167 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10599535 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10599532 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10599531 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10599536 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10599534 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10599533 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1417529_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10599530 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417529_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417529_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 19337_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 19337_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00002914.mm.1 NM_011228.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00002914.mm.1 TC0X00000436.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00002915.mm.1 NM_011228.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00002915.mm.1 TC0X00000436.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00002916.mm.1 NM_011228.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00002916.mm.1 TC0X00000436.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00002918.mm.1 NM_011228.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00002918.mm.1 TC0X00000436.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00002917.mm.1 NM_011228.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00002917.mm.1 TC0X00000436.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1417529_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1417529_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 103224_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 103224_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417529_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417529_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1417529_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1417529_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 732409 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_3161828 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_3161828 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_6755259-S - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3161828 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3161828 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) GI_6755259-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline