Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00488430_m1
          See other SPR GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Spr
          Gene Name:
          sepiapterin reductase
          Gene Aliases:
          AA409688, ENSMUSG00000071345, Gm10328
          Chromosome Location:
          Chr.6: 85133680 - 85137764 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00488430_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Spr
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_011467.2 NP_035597.2 2 - 3 616 72
          GenBank mRNA AK004941.1 - 2 - 3 426 72
          AK154720.1 - 620 72
          BC010400.1 - 2 - 3 613 4219245 72
          BC054423.1 - 2 - 3 600 4985039 72
          CK620382.1 - 2 - 3 584 72
          S77493.1 - 2 - 3 618 72
          W65601.1 - 1 - 2 75 72

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0600002605.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Spr

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidoreductase reductase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          L-phenylalanine metabolic process
          tetrahydrobiopterin biosynthetic process
          nitric oxide biosynthetic process
          metabolic process
          response to organic substance
          obsolete death
          pteridine metabolic process
          regulation of multicellular organism growth
          norepinephrine metabolic process
          dopamine metabolic process
          serotonin metabolic process
          tetrahydrobiopterin metabolic process
          cell morphogenesis involved in neuron differentiation
          voluntary musculoskeletal movement
          oxidation-reduction process
          sepiapterin reductase activity
          oxidoreductase activity
          protein homodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24603256 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24603257 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24603258 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P163958 S77493.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P163958 BY590544.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P163958 BC010400.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P163958 BC054423.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P163958 NM_011467.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P163958 S77493.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P163958 BY590544.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P163958 BC010400.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P163958 BC054423.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P163958 NM_011467.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 757366 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 422998 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 87704 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 106421 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 128498 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P122265 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P163958 S77493.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P163958 BY590544.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P163958 BC010400.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P163958 BC054423.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P163958 NM_011467.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P163958 S77493.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P163958 BY590544.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P163958 BC010400.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P163958 BC054423.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P163958 NM_011467.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P163958 S77493.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P163958 BY590544.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P163958 BC010400.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P163958 BC054423.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P163958 NM_011467.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P163958 S77493.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P163958 BY590544.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P163958 BC010400.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P163958 BC054423.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P163958 NM_011467.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24603267 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24603252 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24603284 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24603241 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24603264 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24603268 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24603265 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24603272 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24603253 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24603256 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24603269 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24603257 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24603254 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P01373600 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P122265 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P163958 S77493.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P163958 BY590544.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P163958 BC010400.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P163958 BC054423.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P163958 NM_011467.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P163958 S77493.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P163958 BY590544.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P163958 BC010400.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P163958 BC054423.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P163958 NM_011467.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P115912 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P115770 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P122265 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05305643 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05305657 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05305654 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05305639 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05305647 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24603257 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24603256 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24603258 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603160 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603301 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603231 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603154 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603203 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603294 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603201 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603159 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603235 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603311 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603169 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603171 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603181 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603233 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603183 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603252 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603253 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603256 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603254 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603158 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603173 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603265 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603156 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603198 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603238 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603165 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603313 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603264 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603309 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603317 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603175 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603179 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603155 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603236 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603267 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603177 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603292 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603180 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603186 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603172 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603168 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603257 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24603204 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24603253 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24603294 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24603292 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24603309 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24603296 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24603257 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24603232 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24603301 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05305656 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05515146 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24603320 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24603322 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24603266 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05152746 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24603311 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05480912 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24603252 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24603256 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05742100 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24603300 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24603249 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24603306 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24603272 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24603312 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24603284 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24603231 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24603315 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24603236 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05226412 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24603298 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24603313 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24603268 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05840633 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24603289 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24603278 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24603235 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24603241 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24603265 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05109379 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24603233 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24603254 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05152766 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05305654 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05152762 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10545810 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10545808 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10539578 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10545809 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1432372_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10539577 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10545807 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1432372_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1432372_PM_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 20751_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 20751_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600020207.mm.1 TC0600002605.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600020207.mm.1 NM_011467.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600020207.mm.1 NM_011467.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600020208.mm.1 TC0600002605.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600020208.mm.1 NM_011467.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600020208.mm.1 NM_011467.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600020209.mm.1 TC0600002605.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600020209.mm.1 NM_011467.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600020209.mm.1 NM_011467.2 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1432372_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1432372_PM_a_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 97886_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 97886_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166469_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 167260_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166469_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 167260_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168088_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168088_PM_f_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1432372_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1432372_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1432372_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1432372_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 916446 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6840170 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6840170 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006840170 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1223497 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1223497 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl28771.4_14-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6840170 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl28771.4_14-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6840170 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2610531 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2610531 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl28771.4_14-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline