Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00489048_m1
          See other SURF2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Surf2
          Gene Name:
          surfeit gene 2
          Gene Aliases:
          Surf-2
          Chromosome Location:
          Chr.2: 26916372 - 26920183 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00489048_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Surf2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013678.2 NP_038706.1 2 - 3 244 67
          GenBank mRNA AK157125.1 - 2 - 3 258 67
          AK165559.1 - 2 - 3 251 67
          AK166181.1 - 2 - 3 273 67
          AK172018.1 - 2 - 3 247 67
          AK216211.1 - 1 - 2 158 67
          BC049779.1 - 2 - 3 235 67
          BC096401.1 - 2 - 3 244 1365532 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200000459.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Surf2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21081134 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21081138 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21081133 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21081135 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P308254 BC049779.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P308254 BC096401.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P308254 AK157125.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P308254 AK165559.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P308254 NM_013678.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P308254 BC049779.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P308254 BC096401.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P308254 AK157125.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P308254 AK165559.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P308254 NM_013678.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 531228 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 424533 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P131204 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P308254 BC049779.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P308254 BC096401.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P308254 AK157125.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P308254 AK165559.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P308254 NM_013678.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P308254 BC049779.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P308254 BC096401.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P308254 AK157125.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P308254 AK165559.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P308254 NM_013678.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21081158 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21081153 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21081150 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21081145 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21081148 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21081156 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21081144 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21081162 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21081133 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21081161 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21081164 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21081142 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21081139 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21081137 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21081160 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21081141 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21081167 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21081136 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P131204 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P308254 BC049779.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P308254 BC096401.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P308254 AK157125.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P308254 AK165559.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P308254 NM_013678.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P308254 BC049779.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P308254 BC096401.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P308254 AK157125.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P308254 AK165559.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P308254 NM_013678.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P124553 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P131204 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01582426 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01852379 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01852375 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01852381 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21081138 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21081134 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21081135 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21081133 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081236 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081106 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081054 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081226 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081048 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081092 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081231 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081117 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081239 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081108 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081085 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081072 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081210 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081063 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081102 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081237 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081057 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081130 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081112 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081121 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081124 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081087 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081234 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081221 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081119 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081115 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081060 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081099 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081049 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081103 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081131 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081128 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081058 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081083 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081051 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081066 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081227 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081089 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081229 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081068 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081216 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081223 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081077 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081219 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081064 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081133 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081233 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081094 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081101 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081167 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21081133 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21081130 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21081115 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21081106 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21081125 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21081167 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21081117 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21081114 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21081131 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21081119 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21081108 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01852385 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21081129 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21081121 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21081110 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21081112 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21081124 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10470324 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10470326 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10470328 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10470327 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10470323 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10470325 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1453117_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1433609_PM_s_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10470322 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1433609_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1453117_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1453117_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1433609_PM_s_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 20931_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 20931_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200003011.mm.1 NM_013678.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200003011.mm.1 NM_013678.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200003011.mm.1 TC0200000459.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200003009.mm.1 NM_013678.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200003009.mm.1 NM_013678.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200003009.mm.1 TC0200000459.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1433609_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1453117_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1433609_PM_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1453117_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 100910_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 100910_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1433609_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1453117_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1433609_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1453117_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1433609_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1453117_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1433609_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1453117_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4120026 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4120026 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004120026 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2611931 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2611931 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl020931.4_63-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4120026 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl020931.4_63-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4120026 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2611931 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2611931 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl020931.4_63-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0