Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00489257_m1
          See other CACNA1S GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cacna1s
          Gene Name:
          calcium channel, voltage-dependent, L type, alpha 1S subunit
          Gene Aliases:
          AW493108, Cav1.1, Cchl1a3, fmd, mdg, sj
          Chromosome Location:
          Chr.1: 136052805 - 136119822 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00489257_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cacna1s
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001081023.1 NP_001074492.1 9 - 10 1233 80
          NM_014193.2 NP_055008.2 9 - 10 1233 80
          GenBank mRNA AK142239.1 - 4 - 5 492 80
          AK143541.1 - 9 - 10 1171 80
          L06234.1 - 9 - 10 1349 80

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0100001260.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Ion Channel Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cacna1s

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          voltage-gated ion channel

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          skeletal system development
          extraocular skeletal muscle development
          transport
          ion transport
          calcium ion transport
          muscle contraction
          striated muscle contraction
          endoplasmic reticulum organization
          skeletal muscle tissue development
          myoblast fusion
          neuromuscular junction development
          regulation of ion transmembrane transport
          skeletal muscle adaptation
          skeletal muscle fiber development
          muscle cell development
          transmembrane transport
          calcium ion import
          calcium ion transmembrane transport
          membrane depolarization during action potential
          ion channel activity
          voltage-gated ion channel activity
          voltage-gated calcium channel activity
          calcium channel activity
          high voltage-gated calcium channel activity
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100010418.mm.1 NM_001081023.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100010418.mm.1 NM_001081023.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100010418.mm.1 NM_014193.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100010418.mm.1 NM_014193.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100010418.mm.1 TC0100001260.mm.1 MTA TC

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline