Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00489427_m1
          See other FBXL8 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Fbxl8
          Gene Name:
          F-box and leucine-rich repeat protein 8
          Gene Aliases:
          FBL8
          Chromosome Location:
          Chr.8: 105264648 - 105269326 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00489427_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Fbxl8
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_015821.2 NP_056636.2 2 - 3 577 71
          GenBank mRNA AF176523.1 - 2 - 3 502 71
          AK155194.1 - 2 - 3 538 71
          AK170367.1 - 2 - 3 537 71
          BC023902.1 - 1 - 2 442 5321302 71
          CX222518.1 - 2 - 3 545 71

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0800001208.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Fbxl8

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26132615 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26132616 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26132588 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26132611 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26132613 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26132614 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26132606 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26132607 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26132610 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26132612 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26132608 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P120254 AK170367.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P120254 AK188074.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P120254 BC023902.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P120254 AK053206.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P120254 AK155194.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P120254 AK170367.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P120254 AK188074.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P120254 BC023902.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P120254 AK053206.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P120254 AK155194.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 275786 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 589058 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 574069 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 120148 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P128807 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P120254 AK170367.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P120254 AK188074.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P120254 BC023902.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P120254 AK053206.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P120254 AK155194.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P120254 AK170367.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P120254 AK188074.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P120254 BC023902.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P120254 AK053206.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P120254 AK155194.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26132591 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26132612 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26132599 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26132607 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26132614 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26132596 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26132616 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26132601 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26132590 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26132610 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26132605 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26132588 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26132609 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26132594 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26132603 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26132593 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P128807 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P01817403 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P120254 AK170367.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P120254 AK188074.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P120254 BC023902.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P120254 AK053206.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P120254 AK155194.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P120254 AK170367.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P120254 AK188074.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P120254 BC023902.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P120254 AK053206.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P120254 AK155194.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P106922 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P128807 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06846135 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06846119 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06887608 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26132606 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26132608 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26132610 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26132611 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26132616 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26132588 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26132607 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26132614 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26132612 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26132615 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26132613 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132682 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132663 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132620 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132609 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132619 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132638 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132670 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132684 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132689 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132588 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132627 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132616 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132678 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132649 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132590 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132610 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132680 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132650 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132622 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132642 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132686 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132660 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132674 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132614 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132655 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132607 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132656 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132633 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132618 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132634 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132599 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132594 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132645 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132591 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132636 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132691 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132612 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132692 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132659 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132662 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132624 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132625 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132651 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132667 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26132644 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26132609 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26132614 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26132601 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26132588 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26132594 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26132602 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26132599 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26132604 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26132597 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26132591 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26132607 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26132603 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26132605 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06887606 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26132596 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26132590 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26132612 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26132616 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10574657 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10574658 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1418411_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10574656 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1418411_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1418411_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 50788_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 50788_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009490.mm.1 NM_015821.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009490.mm.1 NM_015821.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009490.mm.1 TC0800001208.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009491.mm.1 NM_015821.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009491.mm.1 NM_015821.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009491.mm.1 TC0800001208.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1418411_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1418411_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1418411_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1418411_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1418411_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1418411_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 349867 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3840458 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3840458 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003840458 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2588771 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2588771 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl33422.4_555-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3840458 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl33422.4_555-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3840458 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2588771 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2588771 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl33422.4_555-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline