Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00490040_s1
          See other CLDN6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cldn6
          Gene Name:
          claudin 6
          Gene Aliases:
          AL024037
          Chromosome Location:
          Chr.17: 23679348 - 23682446 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00490040_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cldn6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_018777.4 NP_061247.1 3 480 80
          GenBank mRNA AF087824.1 - 1 357 80
          AF125305.1 - 1 357 80
          AK010560.1 - 3 481 80
          AK010682.1 - 3 475 80
          BC005718.1 - 3 457 3594823 80
          BC050138.1 - 3 463 30028814 80
          DQ864649.1 - 1 357 80

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cldn6

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          tight junction

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cell-cell junction organization
          structural molecule activity
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31092996 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31092999 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31092997 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31092995 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P423743 AK010682.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P423743 BC005718.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P423743 BC050138.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P423743 BU757997.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P423743 AK010560.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P423743 AK010682.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P423743 BC005718.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P423743 BC050138.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P423743 BU757997.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P423743 AK010560.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 574287 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 553856 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P148500 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P423743 AK010682.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P423743 BC005718.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P423743 BC050138.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P423743 BU757997.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P423743 AK010560.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P423743 AK010682.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P423743 BC005718.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P423743 BC050138.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P423743 BU757997.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P423743 AK010560.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P423743 AK010682.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P423743 BC005718.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P423743 BC050138.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P423743 BU757997.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P423743 AK010560.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P423743 AK010682.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P423743 BC005718.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P423743 BC050138.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P423743 BU757997.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P423743 AK010560.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31092995 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31093001 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31093011 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31092996 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31092998 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31093004 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31093017 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31093013 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31093003 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31093016 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31092997 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31093005 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31093008 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31093002 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31093014 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P148500 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P423743 AK010682.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P423743 BC005718.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P423743 BC050138.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P423743 BU757997.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P423743 AK010560.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P423743 AK010682.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P423743 BC005718.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P423743 BC050138.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P423743 BU757997.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P423743 AK010560.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P134185 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P148500 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13402335 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13402322 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31092996 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31092999 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31092995 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31092997 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31092970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31093003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31093022 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31093028 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31093037 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31093034 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31093010 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31092964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31093019 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31093020 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31092971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31093006 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31092942 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31093016 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31092955 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31093042 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31092945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31092944 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31092949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31093014 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31092967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31093008 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31093031 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31092960 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31092983 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31093024 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31093011 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31092958 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31093032 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31092940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31092990 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31093001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31092939 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31092989 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31093040 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31092954 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31093017 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31093029 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31092998 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31093004 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31092961 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31092985 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31092972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31093005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31093033 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31092996 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31092980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31092937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31092969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31092995 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31093002 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31093015 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31093011 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31093017 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31093016 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13237006 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31093004 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31092993 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31093014 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13402329 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31092998 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13402335 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31093008 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31093001 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31093010 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31092995 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31093005 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31093013 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10442328 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10442330 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10442329 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1417845_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10442327 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417845_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417845_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 54419_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 54419_at - -
          Mouse Expression Set 430 1417845_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1417845_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 93703_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 93703_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417845_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417845_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1417845_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1417845_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 927937 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1850739 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001850739 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1850739 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl51034.3_532-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1850739 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2941790 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2941790 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline