Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00490772_g1
          See other CBLN3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cbln3
          Gene Name:
          cerebellin 3 precursor protein
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.14: 55878920 - 55884256 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00490772_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cbln3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019820.3 NP_062794.1 2 - 3 462 62
          GenBank mRNA AF218379.1 - 2 - 3 438 62
          BC065108.1 - 2 - 3 462 30536445 62

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1400002105.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cbln3

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29620442 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29620441 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29620443 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P246189 NM_019820.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P246189 BC065108.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P246189 NM_019820.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P246189 BC065108.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 837531 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 730121 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 242512 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 6846 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P108921 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P246189 NM_019820.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P246189 BC065108.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P246189 NM_019820.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P246189 BC065108.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29620427 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29620421 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29620436 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29620429 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29620439 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29620440 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29620430 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29620424 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29620418 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29620438 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29620423 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29620428 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29620412 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29620410 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29620441 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29620435 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29620422 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29620425 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29620419 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29620416 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29620420 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29620433 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29620414 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29620437 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P108921 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08119817 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P273888 NM_019820.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P273888 AF218379.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P273888 AK081085.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P273888 BC065108.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P246189 NM_019820.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P246189 BC065108.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P246189 NM_019820.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P246189 BC065108.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P130700 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P108921 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11325978 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11326013 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11619265 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29620443 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29620442 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29620441 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620425 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620441 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620429 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620374 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620421 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620370 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620433 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620424 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620361 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620369 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620372 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620366 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620341 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620353 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620401 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620382 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620427 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620418 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620379 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620376 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620391 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620416 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620396 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620347 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620383 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620435 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620402 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620351 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620405 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620389 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620420 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620400 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620439 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620381 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620398 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620362 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620408 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620355 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620415 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620388 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620378 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620340 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620373 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620437 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620345 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620387 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620364 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620428 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620427 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11812132 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620349 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620429 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620341 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620382 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11812147 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620402 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620355 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11619258 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620421 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620388 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11812143 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620435 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620357 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620354 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620406 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620345 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11812157 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620411 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620359 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11619247 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11812136 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620362 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620368 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620408 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620370 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620342 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620395 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620424 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11701165 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620383 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620347 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620418 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620391 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11326013 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620372 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620340 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620379 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620425 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620430 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620378 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620405 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620394 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11812153 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620401 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11619265 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620381 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620410 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620423 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11812168 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620404 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620398 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620413 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620439 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620414 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620351 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620396 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11285744 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620366 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620400 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10420215 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10420214 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10420213 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10420210 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10420212 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10420211 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1422911_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1455445_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10420209 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422911_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1455445_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422911_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1455445_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 56410_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 56410_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400016218.mm.1 NM_019820.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400016218.mm.1 NM_019820.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400016218.mm.1 TC1400002105.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400016221.mm.1 NM_019820.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400016221.mm.1 NM_019820.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400016221.mm.1 TC1400002105.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400016219.mm.1 NM_019820.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400016219.mm.1 NM_019820.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400016219.mm.1 TC1400002105.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400016220.mm.1 NM_019820.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400016220.mm.1 NM_019820.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400016220.mm.1 TC1400002105.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1422911_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422911_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1455445_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1455445_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166891_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166891_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422911_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422911_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422911_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422911_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1455445_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1455445_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 878991 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3290465 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4760537 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004760537 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003290465 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2632532 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1242272 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1242272 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2632532 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl056410.1_27-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0056410.1_194-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4760537 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3290465 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0056410.1_194-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl056410.1_27-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4760537 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3290465 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2632532 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1242272 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2632532 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1242272 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-5xfkf:80/100.66.78.86:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline