Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00491038_s1
          See other CLDN13 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cldn13
          Gene Name:
          claudin 13
          Gene Aliases:
          2500004B14Rik
          Chromosome Location:
          Chr.5: 134914250 - 134915530 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00491038_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cldn13
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_020504.4 NP_065250.1 1 252 57
          GenBank mRNA AF516681.2 - 1 248 57
          AK010869.1 - 1 248 57
          BC115481.1 - 1 168 40100580 57
          BC115482.1 - 1 168 40100581 57
          BY079003.1 - 1 253 57

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0500003382.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cldn13

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          tight junction

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          structural molecule activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P469568 NM_020504.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P469568 AF516681.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P469568 AK010869.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P469568 BC115481.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P469568 BC115482.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P469568 NM_020504.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P469568 AF516681.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P469568 AK010869.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P469568 BC115481.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P469568 BC115482.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 209192 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P159166 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P469568 NM_020504.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P469568 AF516681.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P469568 AK010869.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P469568 BC115481.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P469568 BC115482.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P469568 NM_020504.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P469568 AF516681.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P469568 AK010869.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P469568 BC115481.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P469568 BC115482.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P469568 NM_020504.4 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P469568 AF516681.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P469568 AK010869.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P469568 BC115481.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P469568 BC115482.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P469568 NM_020504.4 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P469568 AF516681.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P469568 AK010869.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P469568 BC115481.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P469568 BC115482.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113858 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113840 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113846 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113860 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113870 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113864 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113863 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113841 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113852 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113867 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113842 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113848 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113869 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113854 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113865 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113844 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113849 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113872 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24113873 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P159166 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P469568 NM_020504.4 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P469568 AF516681.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P469568 AK010869.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P469568 BC115481.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P469568 BC115482.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P469568 NM_020504.4 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P469568 AF516681.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P469568 AK010869.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P469568 BC115481.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P469568 BC115482.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P104250 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P159166 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04821675 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04821673 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04821677 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04571025 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04571027 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04571026 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04821676 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113810 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113842 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113841 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113808 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113879 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113809 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113894 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113814 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113864 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113788 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113863 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113840 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113846 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113844 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113883 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113867 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113803 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113805 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113852 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113897 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113870 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113801 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113815 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113813 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113873 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113817 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113885 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113854 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113895 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113869 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113858 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113877 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24113872 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113869 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113841 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04923186 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113854 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113867 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113856 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113849 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113840 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113848 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04121738 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113881 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04844875 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113865 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113839 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113853 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04121745 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04821677 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04571027 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04844876 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04923185 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04502132 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04844873 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113872 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113861 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04357470 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113863 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113870 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113860 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113875 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24113842 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534391 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534393 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534390 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534392 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534394 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1422920_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10534389 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422920_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422920_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 57255_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 57255_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500030544.mm.1 TC0500003382.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500030544.mm.1 NM_020504.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500030544.mm.1 NM_020504.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500030545.mm.1 TC0500003382.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500030545.mm.1 NM_020504.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500030545.mm.1 NM_020504.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500030547.mm.1 TC0500003382.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500030547.mm.1 NM_020504.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500030547.mm.1 NM_020504.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500030546.mm.1 TC0500003382.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500030546.mm.1 NM_020504.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500030546.mm.1 NM_020504.4 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1422920_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422920_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422920_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422920_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422920_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422920_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 323693 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4210309 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004210309 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1245234 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1245234 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl25935.2.1_41-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4210309 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl25935.2.1_41-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4210309 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1245234 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1245234 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline