Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00491292_g1
          See other ZBTB32 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zbtb32
          Gene Name:
          zinc finger and BTB domain containing 32
          Gene Aliases:
          4930524C15Rik, FAXF, FAZF, PLZP, Rog, Tzfp
          Chromosome Location:
          Chr.7: 30589680 - 30602818 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00491292_g1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Zbtb32
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_021397.2 NP_067372.2 3 - 4 1016 95
          GenBank mRNA AF241232.1 - 2 - 3 925 95
          BC137687.1 - 2 - 3 919 8860706 95
          BC144837.1 - 2 - 3 681 95

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700002769.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Zbtb32

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C2H2 zinc finger transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of cytokine production
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          hemopoiesis
          T cell proliferation
          negative regulation of nucleic acid-templated transcription
          nucleic acid binding
          DNA binding
          transcription corepressor activity
          zinc ion binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1997509 NM_021397.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1997509 AF241232.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1997509 AK015881.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 200300 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 173252 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 627036 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P166146 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1997509 NM_021397.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1997509 AF241232.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1997509 AK015881.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P415369 AF241232.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032455 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032412 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032415 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032453 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032401 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032461 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032402 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032403 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032450 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032430 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032399 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032423 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032435 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032434 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032442 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032416 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032439 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032419 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032424 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032440 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032417 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032427 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032421 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032459 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032422 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032456 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032457 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032448 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032408 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032406 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032437 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032410 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032409 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032462 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032426 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032438 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032432 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032433 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032451 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032463 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032428 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032436 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25032444 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P166146 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P415369 AF241232.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P134916 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P166146 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06429850 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06429819 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06429808 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06429845 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06429842 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06429851 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06429831 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032444 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032434 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032383 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032453 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032396 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032477 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032347 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032362 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032411 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032461 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032391 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032473 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032340 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032496 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032393 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032398 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032499 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032467 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032498 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032485 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032365 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032352 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032324 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032465 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032430 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032338 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032353 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032494 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032475 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032442 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032399 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032487 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032373 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032419 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032493 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032336 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032455 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032428 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032471 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032439 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032458 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032394 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032424 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032366 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032321 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032432 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032370 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032489 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032451 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032377 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032448 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032376 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032483 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032330 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032387 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032437 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032456 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032356 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032327 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032415 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032459 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032481 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032374 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032358 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032360 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032389 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032463 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032408 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032426 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032421 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032417 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032435 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032433 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032469 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032371 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032403 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032401 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25032491 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032430 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032461 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032463 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032416 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032487 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032455 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06401493 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032465 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06165544 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05923679 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032451 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032444 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032471 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032459 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05962324 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032422 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032489 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032442 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032421 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032401 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032402 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032483 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032496 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032403 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032475 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032439 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032419 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032469 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06429851 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032406 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032440 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06165539 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06543804 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06256953 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06327265 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032477 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032473 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032456 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032399 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032494 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032485 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06429850 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032435 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032433 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032491 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06165529 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032426 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032497 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032498 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032417 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032432 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032411 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032409 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032410 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032481 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032408 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06165530 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032415 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25032458 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10562046 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10562049 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10562047 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10562045 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10562048 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1432459_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10562044 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1432459_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1432459_PM_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 58206_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 58206_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700024671.mm.1 TC0700002769.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700024671.mm.1 NM_021397.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700024671.mm.1 NM_021397.2 Refseq
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1432459_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1432459_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 844045 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 5900397 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5900397 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005900397 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2770119 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2770119 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl31518.8.1_186-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5900397 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl31518.8.1_186-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5900397 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2829268 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2770119 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2829268 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline