Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00491634_m1
          See other SP5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Sp5
          Gene Name:
          trans-acting transcription factor 5
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 70474923 - 70477729 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00491634_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Sp5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022435.2 NP_071880.1 1 - 2 399 117
          GenBank mRNA AF279479.1 - 1 - 2 156 117
          AK036234.1 - 1 - 2 399 117
          BC116691.1 - 1 - 2 250 40106236 117
          BC117505.1 - 1 - 2 250 40106237 117

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200001021.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Sp5

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C2H2 zinc finger transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          post-anal tail morphogenesis
          bone morphogenesis
          cellular response to organic cyclic compound
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
          nucleic acid binding
          DNA binding
          sequence-specific DNA binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P404193 NM_022435.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P404193 AF279479.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P404193 AK036234.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P404193 NM_022435.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P404193 AF279479.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P404193 AK036234.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 801806 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P404193 NM_022435.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P404193 AF279479.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P404193 AK036234.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P404193 NM_022435.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P404193 AF279479.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P404193 AK036234.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P404193 NM_022435.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P404193 AF279479.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P404193 AK036234.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P404193 NM_022435.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P404193 AF279479.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P404193 AK036234.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P404193 NM_022435.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P404193 AF279479.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P404193 AK036234.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P404193 NM_022435.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P404193 AF279479.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P404193 AK036234.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P122276 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10472690 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10472689 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10472691 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10472692 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10472693 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1422914_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10472688 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422914_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422914_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 64406_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 64406_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200008151.mm.1 NM_022435.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200008151.mm.1 NM_022435.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200008151.mm.1 TC0200001021.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200008149.mm.1 NM_022435.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200008149.mm.1 NM_022435.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200008149.mm.1 TC0200001021.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200008150.mm.1 NM_022435.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200008150.mm.1 NM_022435.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200008150.mm.1 TC0200001021.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200008152.mm.1 NM_022435.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200008152.mm.1 NM_022435.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200008152.mm.1 TC0200001021.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1422914_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422914_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 171232_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 171232_r_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422914_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422914_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422914_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422914_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 670115 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3840309 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3840309 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003840309 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2641201 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2641201 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl20815.2.1_296-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3840309 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl20815.2.1_296-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3840309 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2641201 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2641201 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline