Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00492394_m1
          See other GNAT2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gnat2
          Gene Name:
          guanine nucleotide binding protein, alpha transducing 2
          Gene Aliases:
          AW490837, Gnat-2, Gt-2, Tcalpha
          Chromosome Location:
          Chr.3: 108086804 - 108101432 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00492394_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Gnat2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_008141.3 NP_032167.1 4 - 5 390 71
          GenBank mRNA AK009388.1 - 3 - 4 274 71
          BC016272.1 - 4 - 5 388 4506728 71
          BC131941.1 - 4 - 5 385 40130218 71
          BC131943.1 - 4 - 5 385 40130220 71
          L10666.1 - 3 - 4 312 71

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0300001130.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gnat2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          heterotrimeric G-protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of bitter taste
          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          adenylate cyclase-modulating G-protein coupled receptor signaling pathway
          G-protein coupled receptor signaling pathway coupled to cGMP nucleotide second messenger
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
          visual perception
          phototransduction
          response to light intensity
          retinal cone cell development
          response to stimulus
          detection of light stimulus involved in visual perception
          nucleotide binding
          G-protein coupled receptor binding
          GTPase activity
          signal transducer activity
          GTP binding
          guanyl nucleotide binding
          G-protein beta/gamma-subunit complex binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2101696 L10666.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2101696 BC016272.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2101696 BC085102.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2101696 NM_008141.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2101696 AK009388.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 928622 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 340075 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 388755 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 69049 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 11297 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 902269 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 105275 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P116481 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2101696 L10666.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2101696 BC016272.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2101696 BC085102.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2101696 NM_008141.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2101696 AK009388.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P359411 BC131943.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P359411 L10666.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P359411 AK028395.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P359411 BC016272.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P359411 BC085102.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22410499 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22410497 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22410481 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22410492 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22410484 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22410494 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22410490 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22410486 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22410478 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22410489 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05024193 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P116481 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P359411 BC131943.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P359411 L10666.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P359411 AK028395.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P359411 BC016272.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P359411 BC085102.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P110726 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P110972 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P116481 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02705000 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02705003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410480 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410431 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410407 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410503 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410519 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410438 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410439 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410554 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410497 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410433 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410462 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410450 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410490 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410540 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410548 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410429 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410448 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410409 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410481 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410494 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410492 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410484 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410528 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410533 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410443 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410502 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410419 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410475 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410416 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410478 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410522 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410552 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410499 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410535 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410445 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410531 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410550 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410424 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410507 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410500 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410465 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410501 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410530 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410454 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410426 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410455 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410512 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410556 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410559 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410541 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410473 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410544 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410421 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410524 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410404 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410460 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410456 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410458 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410505 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410418 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410515 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410477 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410489 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410517 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410442 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410486 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410504 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410562 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410452 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410403 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410560 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410415 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410436 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410414 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410468 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410545 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410412 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410427 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410411 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22410430 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03036321 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22410512 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22410492 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02444913 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22410468 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22410544 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22410456 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03036332 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22410522 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03036338 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02941505 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02656441 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22410477 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22410481 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22410508 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22410489 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22410486 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22410460 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02760991 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22410473 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22410543 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02303307 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22410467 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02656440 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22410535 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22410530 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22410458 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22410509 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22410537 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02444912 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22410528 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22410533 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03036331 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22410524 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22410475 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03036333 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22410531 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22410490 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03036325 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03036341 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22410527 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22410462 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02444909 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22410478 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02444923 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02444910 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02323043 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02323062 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03036334 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02444917 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02323065 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22410553 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03036337 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22410484 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22410500 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02323040 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10495264 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10495265 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10495263 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10495269 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10495267 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10495266 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10495268 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10495262 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10495261 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10495260 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1422907_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10495259 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422907_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422907_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 14686_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 14686_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300009179.mm.1 NM_008141.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300009179.mm.1 TC0300001130.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300009184.mm.1 NM_008141.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300009184.mm.1 TC0300001130.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300009176.mm.1 NM_008141.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300009176.mm.1 TC0300001130.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300009178.mm.1 NM_008141.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300009178.mm.1 TC0300001130.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300009183.mm.1 NM_008141.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300009183.mm.1 TC0300001130.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1422907_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422907_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 98807_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 98807_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422907_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422907_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422907_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422907_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 359319 - -
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 900009 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2450433 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002450433 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2737604 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2737604 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl22730.10.1_54-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2450433 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl22730.10.1_54-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2450433 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2737604 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2737604 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-9kpsn:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0