Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00492972_m1
          See other KRT15 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Krt15
          Gene Name:
          keratin 15
          Gene Aliases:
          AI528832, K15, Krt1-15
          Chromosome Location:
          Chr.11: 100131759 - 100135949 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00492972_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Krt15
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_008469.2 NP_032495.2 6 - 7 1319 145
          GenBank mRNA BC057934.1 - 6 - 7 1298 5251453 145
          CA451823.1 - 2 - 3 326 145

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100003757.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Krt15

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          mitophagy in response to mitochondrial depolarization
          structural molecule activity
          scaffold protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2006261 CA451823.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2006261 NM_008469.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2006261 BC057934.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 222433 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 965982 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P142260 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2006261 CA451823.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2006261 NM_008469.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2006261 BC057934.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P482128 CA451823.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P482128 NM_008469.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P482128 BC057934.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28066316 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28066320 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28066339 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28066296 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28066344 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28066332 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28066303 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28066306 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28066294 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28066324 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28066293 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28066318 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28066314 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28066326 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28066310 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28066325 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28066298 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28066323 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28066346 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28066317 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28066315 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28066295 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28066322 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28066335 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28066321 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28066341 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28066309 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28066302 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28066328 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28066308 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28066334 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28066313 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28066336 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28066331 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28066319 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P02409326 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P142260 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P482128 CA451823.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P482128 NM_008469.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P482128 BC057934.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P142260 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09564010 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09564013 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09564018 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09564029 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09564032 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09564020 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09564015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066231 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066219 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066238 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066372 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066227 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066356 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066313 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066285 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066354 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066341 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066291 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066379 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066217 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066377 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066371 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066303 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066369 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066216 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066214 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066363 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066251 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066223 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066233 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066366 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066362 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066321 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066228 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066336 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066248 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066225 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066242 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066352 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066293 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066374 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066365 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066230 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066346 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066331 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066339 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066284 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066234 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066306 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066288 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066281 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066326 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066221 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066278 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066317 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066239 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066309 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28066282 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09256438 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28066281 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28066291 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09564008 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28066325 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28066321 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28066303 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28066300 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28066293 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28066318 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09256434 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28066284 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28066282 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28066323 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28066315 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28066335 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28066334 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09256435 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09238863 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28066346 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28066341 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28066313 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28066332 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28066314 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28066290 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28066317 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28066278 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28066289 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09256418 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28066280 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09193431 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28066308 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28066339 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28066312 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28066331 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28066326 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09256447 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28066320 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28066319 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28066306 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09564016 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09256423 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10391032 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10391028 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10391030 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10391029 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10391033 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10391035 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10391026 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10391031 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10391034 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10391027 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1422667_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10391025 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422667_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422667_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 16665_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 16665_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100034470.mm.1 NM_008469.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100034470.mm.1 NM_008469.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100034470.mm.1 TC1100003757.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100034468.mm.1 NM_008469.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100034468.mm.1 NM_008469.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100034468.mm.1 TC1100003757.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100034469.mm.1 NM_008469.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100034469.mm.1 NM_008469.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100034469.mm.1 TC1100003757.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1422667_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422667_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 160852_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 160852_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422667_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422667_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422667_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422667_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 882710 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2470577 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002470577 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1242412 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1242412 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl016665.1_36-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2470577 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl016665.1_36-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2470577 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2858930 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2858930 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline