Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00494367_m1
          See other ZP1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zp1
          Gene Name:
          zona pellucida glycoprotein 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.19: 10914296 - 10920601 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00494367_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zp1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_009580.2 NP_033606.2 1 - 2 193 86
          GenBank mRNA BC100347.1 - 1 - 2 211 86
          BC125613.1 - 1 - 2 193 40130128 86
          BC125615.1 - 1 - 2 193 40130130 86
          U20448.1 - 1 - 2 224 86

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1900001117.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Zp1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          single fertilization

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2123626 BC125615.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2123626 U20448.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2123626 BC100347.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2123626 BC125613.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2123626 NM_009580.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 443785 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 823192 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 637168 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 291747 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P156132 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2123626 BC125615.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2123626 U20448.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2123626 BC100347.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2123626 BC125613.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2123626 NM_009580.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P156132 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P130002 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P131156 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P156132 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14462940 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14462932 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14462933 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14462941 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14462934 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953605 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953551 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953717 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953602 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953664 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953639 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953609 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953712 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953636 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953687 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953673 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953715 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953623 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953671 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953647 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953641 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953616 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953699 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953683 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953681 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953679 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953705 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953652 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953615 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953693 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953649 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953563 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953627 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953694 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953595 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953560 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953659 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953629 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953618 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953631 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953685 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953630 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953567 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953670 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953553 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953573 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953695 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953621 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953662 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953658 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953709 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953566 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953656 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953707 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953651 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953600 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953617 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953675 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953668 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953643 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953696 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953701 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953611 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953690 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953625 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953571 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953644 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953552 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953570 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953607 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953620 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953593 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953660 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953653 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953633 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31953646 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14462938 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953620 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14188120 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953709 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14495101 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953681 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953687 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14316869 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953652 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953696 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953660 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14386457 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953646 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953636 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953683 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953690 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953641 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953649 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953705 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14180745 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14465448 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14462932 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953662 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953591 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14462941 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14495107 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953593 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953658 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14192535 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14273905 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953625 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14314731 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953691 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953617 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14378594 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14495104 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953707 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953659 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953678 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953633 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953614 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953627 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953600 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953618 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953643 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953664 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14302701 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14180746 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14316864 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953597 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14509694 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14462934 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14175168 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953647 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953651 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953675 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953644 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14467430 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953595 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953653 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953623 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953629 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953674 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953668 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31953698 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14316875 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466100 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466101 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466103 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466099 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466102 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466094 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466093 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466095 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466097 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466096 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466092 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466098 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1450306_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10466091 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450306_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450306_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 22786_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 22786_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010514.mm.1 NM_009580.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010514.mm.1 NM_009580.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010514.mm.1 TC1900001117.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010513.mm.1 NM_009580.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010513.mm.1 NM_009580.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010513.mm.1 TC1900001117.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1450306_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1450306_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 95932_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 95932_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450306_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450306_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450306_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450306_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 808395 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 940039 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000940039 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2422676 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2422676 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl52739.10.1_4-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 940039 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl52739.10.1_4-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 940039 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2422676 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2422676 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline