Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00495233_s1
          See other KRTAP13 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Krtap13
          Gene Name:
          keratin associated protein 13
          Gene Aliases:
          4C32
          Chromosome Location:
          Chr.16: 88750744 - 88751628 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00495233_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Krtap13
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_010671.1 NP_034801.1 1 464 139
          GenBank mRNA AF031485.1 - 1 464 139
          AK003960.1 - 1 487 139
          BC063754.1 - 1 471 30293948 139

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1600002012.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Krtap13

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          structural protein

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P101563 AK003960.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P101563 BC063754.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P101563 AF031485.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P101563 NM_010671.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 602073 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P178094 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P101563 AK003960.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P101563 BC063754.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P101563 AF031485.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P101563 NM_010671.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30947810 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30947781 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30947753 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30947790 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30947812 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30947755 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30947797 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30947803 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30947796 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30947800 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30947782 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30947760 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30947763 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30947807 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30947776 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30947794 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30947785 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30947777 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30947772 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30947758 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30947789 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30947778 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30947808 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30947761 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30947774 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30947818 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30947779 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30947806 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30947817 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30947754 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30947801 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30947792 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30947804 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30947787 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30947814 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P178094 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P204966 AK003960.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P204966 BC063754.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P204966 AF031485.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P204966 NM_010671.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P101563 AK003960.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P101563 BC063754.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P101563 AF031485.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P101563 NM_010671.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P178094 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12569337 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12569344 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12477387 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12569353 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12477373 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12477379 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947690 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947714 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947830 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947777 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947734 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947785 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947747 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947782 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947716 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947696 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947705 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947761 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947740 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947688 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947711 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947698 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947700 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947779 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947826 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947756 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947794 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947739 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947724 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947758 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947796 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947742 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947812 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947748 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947737 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947800 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947745 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947720 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947689 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947694 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947691 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947712 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947706 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947803 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947814 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947731 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947827 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947829 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947727 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947703 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947810 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947749 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947804 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947755 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947808 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947789 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947801 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947733 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947817 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947806 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947753 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947718 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947807 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947719 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30947713 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947755 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947739 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947787 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947737 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947776 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947731 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947730 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947777 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947740 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947763 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947785 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947756 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947742 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947724 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947729 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947716 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947747 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12915703 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947779 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947782 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947781 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947745 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947772 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12915702 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947736 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947761 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947713 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947714 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947720 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947721 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947770 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947774 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947712 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947719 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12657010 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947758 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947750 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947790 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947748 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947718 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947752 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947727 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12487559 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13044465 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10440668 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10440667 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1420358_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10440666 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420358_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420358_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 16699_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 16699_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600015523.mm.1 NM_010671.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600015523.mm.1 NM_010671.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600015523.mm.1 TC1600002012.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1420358_at - -
          Mouse Expression Set 430 1420358_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 94183_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 94183_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420358_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420358_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420358_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420358_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 667483 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6650050 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006650050 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl016699.1_183-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6650050 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl016699.1_183-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6650050 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2628157 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2628157 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1240657 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline