Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00495523_m1
          See other TACC3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tacc3
          Gene Name:
          transforming, acidic coiled-coil containing protein 3
          Gene Aliases:
          Aint, C86661, Eric1
          Chromosome Location:
          Chr.5: 33658147 - 33672203 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00495523_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tacc3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001040435.2 NP_001035525.1 3 - 4 869 102
          GenBank mRNA AF093542.1 - 3 - 4 370 102
          AF156934.1 - 3 - 4 420 102
          AF203445.1 - 3 - 4 370 102
          AF247674.1 - 3 - 4 370 102
          AK076282.1 - 892 102
          AK145556.1 - 3 - 4 430 102
          AK160291.1 - 3 - 4 431 102
          BC003252.1 - 3 - 4 405 3500413 102
          BC055071.1 - 2845 102
          BC066184.1 - 3 - 4 405 30457053 102
          BC068314.1 - 3 - 4 405 30461783 102

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0500000360.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          microtubule cytoskeleton organization
          response to hypoxia
          cell proliferation
          cerebral cortex development
          neurogenesis
          interkinetic nuclear migration
          hemopoiesis
          astral microtubule organization
          regulation of microtubule-based process
          cytoplasmic sequestering of transcription factor
          regulation of cell cycle
          protein binding
          protein domain specific binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2004801 BC003252.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2004801 BC066184.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2004801 BC068314.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2004801 AK145556.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2004801 AF247674.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 11598 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 283325 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 103709 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 12147 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 305455 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 796478 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 205671 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 31744 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P162557 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P153631 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2004801 BC003252.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2004801 BC066184.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2004801 BC068314.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2004801 AK145556.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2004801 AF247674.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P153631 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05528294 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05528281 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P162557 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P220222 AF093542.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P153631 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P162557 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04544687 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04544688 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04544697 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04544696 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590347 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590402 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590438 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590365 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590362 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590468 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590344 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590433 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590436 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590399 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590486 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590488 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590358 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590432 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590376 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590475 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590463 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590354 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590413 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590370 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590378 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590435 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590459 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590462 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590466 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590452 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590385 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590360 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590424 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590417 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590442 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590428 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590434 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590479 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590445 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590366 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590446 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590453 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590400 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590408 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590355 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590448 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590379 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590472 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590404 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590460 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590478 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590346 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590473 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590485 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590411 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590456 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590387 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590480 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590393 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590396 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590405 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590391 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590483 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590372 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590409 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590481 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590450 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590353 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590407 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23590464 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04368887 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23590362 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23590387 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04459899 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23590403 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04703116 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23590436 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04984647 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04984641 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04618518 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23590363 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04190466 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23590355 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23590393 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04190475 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23590347 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04578455 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23590480 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23590473 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04791661 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04791658 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04618516 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04618537 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04578457 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23590344 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04618525 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04703114 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04190467 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04288138 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23590360 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23590380 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04248102 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04791664 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23590346 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23590350 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04432425 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04190482 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23590396 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04703121 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23590376 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23590378 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04791671 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23590374 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23590349 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04984637 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23590357 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04432426 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23590369 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23590479 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23590353 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04791669 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23590356 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23590399 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04618542 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23590383 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23590400 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04190487 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23590354 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23590475 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10521100 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10521102 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10521095 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10521099 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10521093 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10521106 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10521094 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10521103 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10521108 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10521107 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10521098 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10521092 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10521101 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10521109 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10521096 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10521097 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10521104 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10521091 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10521105 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1417450_PM_a_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1455834_PM_x_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1436872_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10521090 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1455834_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436872_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417450_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436872_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1455834_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417450_PM_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 21335_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 21335_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500003361.mm.1 NM_001040435.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500003361.mm.1 TC0500000360.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1455834_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1455834_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1417450_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1436872_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1417450_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1436872_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 97238_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 97238_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1436872_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417450_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417450_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1436872_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1455834_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1455834_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1455834_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1417450_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1417450_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1455834_PM_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1436872_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1436872_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 917597 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2760216 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2760216 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1229322 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-hznln:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline