Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00496601_m1
          See other CDCA3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cdca3
          Gene Name:
          cell division cycle associated 3
          Gene Aliases:
          2410005A12Rik, C8, Grcc8, Tome-1
          Chromosome Location:
          Chr.6: 124829595 - 124833701 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00496601_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cdca3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013538.5 NP_038566.1 2 - 3 248 87
          GenBank mRNA AK008606.1 - 2 - 3 201 87
          AK010409.1 - 2 - 3 189 87
          AK011313.1 - 2 - 3 221 87
          AK028159.1 - 2 - 3 190 87
          AK145537.1 - 2 - 3 190 87
          AK169792.1 - 2 - 3 196 87
          AK211930.1 - 1 - 2 149 87
          BC002006.1 - 2 - 3 202 3592108 87
          BC027172.1 - 2 - 3 169 87

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0600001433.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cdca3

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cell cycle
          mitotic nuclear division
          biological_process
          cell division
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P628067 AK145537.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P628067 AK169792.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P628067 BC002006.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P628067 BC027172.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P628067 NM_013538.5 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P628067 AK145537.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P628067 AK169792.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P628067 BC002006.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P628067 BC027172.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P628067 NM_013538.5 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 151696 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 682221 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P628067 AK145537.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P628067 AK169792.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P628067 BC002006.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P628067 BC027172.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P628067 NM_013538.5 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P628067 AK145537.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P628067 AK169792.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P628067 BC002006.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P628067 BC027172.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P628067 NM_013538.5 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P127195 AK145537.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P127195 AK169792.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P127195 AK211930.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P127195 BC002006.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P127195 BC027172.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24817243 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24817239 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24817224 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24817241 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24817232 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24817225 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24817238 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24817221 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24817226 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24817242 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24817235 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24817217 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24817234 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24817219 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24817233 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24817237 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24817229 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24817223 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P127195 AK145537.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P127195 AK169792.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P127195 AK211930.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P127195 BC002006.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P127195 BC027172.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P628067 AK145537.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P628067 AK169792.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P628067 BC002006.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P628067 BC027172.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P628067 NM_013538.5 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P628067 AK145537.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P628067 AK169792.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P628067 BC002006.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P628067 BC027172.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P628067 NM_013538.5 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P135102 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05419220 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817219 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817284 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817210 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817291 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817285 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817262 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817239 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817226 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817295 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817225 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817235 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817234 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817292 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817232 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817237 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817274 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817293 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817286 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817269 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817243 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817233 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817211 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817229 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817270 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817217 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817221 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817288 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817276 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817215 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817282 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817297 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817280 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817238 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817267 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817213 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817241 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24817224 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05820654 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24817221 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24817224 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24817239 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05395805 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24817213 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24817233 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05820652 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24817215 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05419220 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24817243 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05395807 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24817225 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05820657 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24817222 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05846351 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24817219 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05820648 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24817237 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05395802 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10541733 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10541737 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10541735 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10541734 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10541732 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10541736 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10541730 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10541731 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1448000_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1448001_PM_x_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1452040_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10541729 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448000_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448001_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448000_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452040_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452040_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448001_PM_x_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 14793_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 14793_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600011562.mm.1 TC0600001433.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600011562.mm.1 NM_013538.5.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600011562.mm.1 NM_013538.5 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1452040_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1448000_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1448001_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1452040_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1448000_at - -
          Mouse Expression Set 430 1448001_PM_x_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 94217_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 94217_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 167591_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 167591_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1448001_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1448000_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1448000_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1452040_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1448001_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1452040_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1452040_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1452040_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1448000_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1448000_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1448001_PM_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1448001_x_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 802374 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3940397 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3940397 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003940397 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1225182 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1225182 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl29516.6.1_30-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3940397 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl29516.6.1_30-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3940397 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2832219 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1225182 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2832219 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1225182 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0