Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00496687_s1
          See other OLFR69 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr69
          Gene Name:
          olfactory receptor 69
          Gene Aliases:
          3'[b]3, 3'beta3, MOR22-2
          Chromosome Location:
          Chr.7: 103767277 - 103771594 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00496687_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr69
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013621.3 NP_038649.2 3 490 65

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700003905.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr69

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P129697 NM_013621.3 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 862156 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 603779 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 88851 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P128372 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P129697 NM_013621.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P450508 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384908 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384876 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384903 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384875 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384891 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384879 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384873 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384909 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384877 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384919 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384905 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384880 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384871 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384911 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384907 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384896 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384914 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384890 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384893 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384888 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384901 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384874 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384878 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384883 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384917 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384898 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384887 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P128372 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06307580 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P450508 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P128372 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06593494 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06593510 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384884 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384877 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384802 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384901 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384813 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384875 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384873 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384944 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384869 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384800 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384878 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384874 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384887 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384876 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384916 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384938 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384866 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384818 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384907 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384898 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384893 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384803 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384867 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384903 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384880 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384939 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384801 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384919 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384871 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384888 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384804 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384908 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384931 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384911 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384806 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384914 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06302628 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384859 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06264062 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384896 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384880 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384877 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384901 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384919 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384893 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384914 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06593491 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384871 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384867 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384911 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384874 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384903 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384884 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384866 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384875 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384876 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06530137 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384890 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384887 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384873 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384888 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384898 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384878 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384891 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384907 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384916 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10566246 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10566247 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10566248 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10566245 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422362_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450592_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450592_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422362_s_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 18370_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 18370_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032740.mm.1 NM_013621.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032740.mm.1 NM_013621.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032740.mm.1 TC0700003905.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1422362_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1450592_at - -
          Mouse Expression Set 430 1450592_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422362_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422362_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450592_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422362_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450592_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6760722 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006760722 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2771282 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2771282 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl018370.1_286-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6760722 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl018370.1_286-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6760722 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2771282 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0