Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00497224_s1
          See other IGBP1B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Igbp1b
          Gene Name:
          immunoglobulin (CD79A) binding protein 1b
          Gene Aliases:
          alpha4-b
          Chromosome Location:
          Chr.6: 138657089 - 138658444 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00497224_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Igbp1b
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_015777.2 NP_056592.2 1 549 69
          GenBank mRNA AJ010637.1 - 1 549 69
          BC125601.1 - 1 649 40130116 69
          BC131968.1 - 1 649 40130245 69

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0600003347.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Igbp1b

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chaperone

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          regulation of signal transduction
          B cell activation
          regulation of catalytic activity
          protein binding
          phosphatase regulator activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P413134 BC131968.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P413134 NM_015777.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P413134 AJ010637.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P413134 BC125601.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P413134 BC131968.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P413134 NM_015777.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P413134 AJ010637.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P413134 BC125601.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 743503 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P141408 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P154178 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P413134 BC131968.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P413134 NM_015777.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P413134 AJ010637.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P413134 BC125601.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P413134 BC131968.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P413134 NM_015777.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P413134 AJ010637.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P413134 BC125601.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24885281 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24885262 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24885258 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24885257 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24885277 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24885280 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24885252 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24885245 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24885270 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24885251 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24885247 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24885253 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24885263 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24885254 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24885275 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24885283 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24885237 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24885274 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24885249 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24885265 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24885248 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24885264 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24885255 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24885244 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24885234 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24885268 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24885240 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24885241 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24885266 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24885279 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24885238 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24885276 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24885236 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24885260 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P154178 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P141408 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P413134 BC131968.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P413134 NM_015777.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P413134 AJ010637.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P413134 BC125601.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P413134 BC131968.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P413134 NM_015777.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P413134 AJ010637.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P413134 BC125601.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P122743 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P154178 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P141408 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05036000 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05275151 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05275157 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885256 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885251 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885258 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885263 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885233 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885253 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885222 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885249 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885279 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885236 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885230 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885281 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885234 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885297 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885277 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885301 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885265 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885294 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885238 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885280 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885274 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885276 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885241 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885262 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885254 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885264 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885291 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885219 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885218 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885244 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885266 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885231 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885224 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885247 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885228 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885216 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885237 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24885302 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05275173 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24885230 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05275157 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24885247 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05491739 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24885281 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24885263 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05151921 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24885253 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05275149 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24885256 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24885288 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24885283 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24885262 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24885260 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24885238 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24885275 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24885252 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05809264 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24885274 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24885287 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24885257 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24885268 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24885228 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24885231 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24885258 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24885236 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05275158 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24885276 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24885226 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05036000 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24885241 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05491743 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05275166 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24885286 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24885272 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05275160 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24885248 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24885233 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24885270 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10548949 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10548950 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1430512_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10548948 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430512_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430512_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 50540_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 50540_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600026333.mm.1 TC0600003347.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600026332.mm.1 TC0600003347.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600026332.mm.1 NM_015777.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600026332.mm.1 NM_015777.2 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1430512_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1430512_a_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 100287_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 100287_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1430512_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1430512_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1430512_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1430512_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 379501 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6420605 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6420605 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006420605 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2773598 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2773598 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl28260.1.1_132-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6420605 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl28260.1.1_132-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6420605 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2773598 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2773598 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl28260.1.1_132-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline