Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00498903_m1
          See other NECAB3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Necab3
          Gene Name:
          N-terminal EF-hand calcium binding protein 3
          Gene Aliases:
          2900010M17Rik, AI853434, Apba2bp, Nip1, XB51
          Chromosome Location:
          Chr.2: 154544399 - 154559406 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00498903_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Necab3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_021546.3 NP_067521.2 5 - 6 375 67
          GenBank mRNA AB039948.1 - 3 - 4 196 67
          AK013520.1 - 5 - 6 374 67
          AK044296.1 - 5 - 6 367 67
          AK158225.1 - 5 - 6 377 67
          BC126874.1 - 3 - 4 189 40044848 67
          BC126875.1 - 3 - 4 189 40044849 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200004941.mm.1

          Additional Information:

          This assay is in the 5'UTR region of the AB039948.1,BC126874.1,BC126875.1 transcripts.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Necab3

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein metabolic process
          regulation of amyloid precursor protein biosynthetic process
          calcium ion binding
          protein binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21761153 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21761104 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21761151 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21761106 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21761107 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21761103 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2083168 AK044296.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2083168 AK158225.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2083168 NM_021546.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2083168 AB039948.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 447737 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 544306 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 535358 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 283571 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 29596 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 640503 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 61392 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 137625 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P133296 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2083168 AK044296.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2083168 AK158225.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2083168 NM_021546.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2083168 AB039948.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P269103 AK044296.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P269103 AK158225.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P269103 NM_021546.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P269103 AB039948.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P269103 AK013520.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04747274 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04747256 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P133296 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P269103 AK044296.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P269103 AK158225.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P269103 NM_021546.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P269103 AB039948.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P269103 AK013520.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P114625 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P133296 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21761151 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21761153 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21761104 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21761103 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21761106 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21761107 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761150 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761133 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761137 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761203 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761063 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761053 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761129 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761034 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761092 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761091 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761103 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761058 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761119 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761065 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761031 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761131 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761093 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761095 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761042 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761206 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761074 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761073 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761112 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761086 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761215 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761054 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761047 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761077 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761090 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761127 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761213 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761049 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761198 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761110 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761136 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761089 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761147 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761156 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761142 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761195 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761122 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761124 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761120 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761051 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761154 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761159 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761113 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761217 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761096 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761105 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761153 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761041 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761039 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761158 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761222 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761057 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761085 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761132 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761060 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761084 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761210 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761138 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761197 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761052 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761116 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761208 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761135 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761097 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761100 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761143 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761140 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761108 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761220 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761070 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761087 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761046 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761117 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761123 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761082 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21761200 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761140 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761110 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02256242 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761105 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02066007 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761086 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01704351 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761043 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761156 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02256232 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01252519 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01704339 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761034 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761087 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761041 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02066006 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761124 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761031 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761129 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761095 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761098 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01372091 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01775232 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01372088 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02092993 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761159 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761029 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02256244 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01775226 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761108 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01704349 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761039 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02256245 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761123 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761158 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761116 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761154 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02066010 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761042 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761143 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761091 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761137 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761147 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02256246 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761093 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761037 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02092992 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761155 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761132 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761100 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21761133 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10488772 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10488775 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10488783 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10488776 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10488780 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10488779 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10488784 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10488774 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10488773 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10488778 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10488782 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10488781 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1431946_PM_a_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1447907_PM_x_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10488771 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1447907_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431946_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431946_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1447907_x_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 56846_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 56846_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200041909.mm.1 NM_021546.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200041909.mm.1 NM_021546.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200041909.mm.1 TC0200004941.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1447907_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1447907_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1431946_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1431946_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1447907_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1447907_PM_x_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 687857 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 5700341 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5700341 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005700341 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2775695 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2775695 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl18474.14.1_84-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5700341 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl18474.14.1_84-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5700341 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2775695 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2775695 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl18474.14.1_84-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline