Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00499585_m1
          See other CD209B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cd209b
          Gene Name:
          CD209b antigen
          Gene Aliases:
          1810030I22Rik, DC-SIGNR1, OtB7, SIGNR1, mSIGNR1
          Chromosome Location:
          Chr.8: 3917165 - 3926841 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00499585_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cd209b
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001037800.3 NP_001032889.3 3 - 4 267 65
          NM_001287211.1 NP_001274140.1 3 - 4 267 65
          NM_026972.5 NP_081248.4 4 - 5 357 65
          NR_104430.2 4 - 5 357 65
          GenBank mRNA AF373409.1 - 4 - 5 335 65
          AF374471.1 - 3 - 4 224 65
          AF422108.1 - 4 - 5 330 65
          AF424790.1 - 4 - 5 329 65
          AF424792.1 - 4 - 5 329 65
          AF424793.1 - 4 - 5 329 65
          AF424794.1 - 4 - 5 349 65
          AF424795.1 - 4 - 5 346 65
          AF424796.1 - 4 - 5 340 65
          AF424797.1 - 3 - 4 239 65
          AF424798.1 - 3 - 4 259 65
          AF424799.1 - 3 - 4 239 65
          AF424803.1 - 4 - 5 365 65
          AK007656.1 - 3 - 4 273 65
          AK138999.1 - 4 - 5 331 65

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0800001624.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cd209b

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          membrane traffic protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          detection of yeast
          endocytosis
          phagocytosis, recognition
          detection of bacterium
          positive regulation of tumor necrosis factor biosynthetic process
          positive regulation of phagocytosis
          (1->3)-beta-D-glucan binding
          mannose binding
          carbohydrate binding
          polysaccharide binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P267717 AF424802.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P267717 AK007656.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P267717 AK138999.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P267717 AF424797.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P267717 AF424798.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P267717 AF424802.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P267717 AK007656.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P267717 AK138999.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P267717 AF424797.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P267717 AF424798.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 99492 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 874674 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 41027 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 693934 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 965359 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 143673 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P267717 AF424802.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P267717 AK007656.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P267717 AK138999.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P267717 AF424797.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P267717 AF424798.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P267717 AF424802.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P267717 AK007656.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P267717 AK138999.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P267717 AF424797.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P267717 AF424798.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P267717 AF424802.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P267717 AK007656.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P267717 AK138999.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P267717 AF424797.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P267717 AF424798.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P267717 AF424802.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P267717 AK007656.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P267717 AK138999.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P267717 AF424797.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P267717 AF424798.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P475689 AF424802.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P475689 AF424803.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P475689 AK007656.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P475689 AK138999.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P475689 AF424800.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P267717 AF424802.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P267717 AK007656.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P267717 AK138999.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P267717 AF424797.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P267717 AF424798.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P267717 AF424802.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P267717 AK007656.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P267717 AK138999.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P267717 AF424797.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P267717 AF424798.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P475689 AF424802.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P475689 AF424803.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P475689 AK007656.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P475689 AK138999.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P475689 AF424800.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P126253 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P101745 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07169366 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07440004 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07169370 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07169365 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07439995 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10576825 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10576824 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10576822 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10576826 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10576820 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10576819 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10576818 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10576823 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10576821 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10576828 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10576827 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10576817 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1456895_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1426157_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10576816 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456895_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456895_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1426157_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1426157_PM_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69165_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69165_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800013362.mm.1 NM_001037800.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800013362.mm.1 NM_001287211.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800013362.mm.1 NM_026972.5 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800013362.mm.1 NR_104430.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800013362.mm.1 TC0800001624.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1426157_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1426157_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1456895_at - -
          Mouse Expression Set 430 1456895_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1426157_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1426157_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1426157_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1426157_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1456895_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1456895_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 910964 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4070685 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4070685 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004070685 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2731605 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2731605 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0069165.1_54-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4070685 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0069165.1_54-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4070685 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3078388 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2731605 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3157658 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3078388 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2731605 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3157658 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline