Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00500292_s1
          See other C5AR1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          C5ar1
          Gene Name:
          complement component 5a receptor 1
          Gene Aliases:
          C5aR, C5r1, Cd88, D7Msu1
          Chromosome Location:
          Chr.7: 16246743 - 16259540 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00500292_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: C5ar1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001173550.1 NP_001167021.1 2 338 69
          NM_007577.4 NP_031603.2 3 277 69
          GenBank mRNA AK158027.1 - 2 69
          AY220494.1 - 1 147 69
          BB666123.1 - 3 278 69
          BC125641.1 - 2 40130156 69
          BC125643.1 - 2 40130158 69
          BY183103.1 - 2 297 69
          BY184656.1 - 2 252 69

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene C5ar1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          complement receptor mediated signaling pathway
          apoptotic process
          chemotaxis
          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
          positive regulation of vascular endothelial growth factor production
          positive regulation of macrophage chemotaxis
          cell proliferation in hindbrain
          neutrophil chemotaxis
          response to peptidoglycan
          complement component C5a signaling pathway
          mRNA transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of neuron apoptotic process
          positive regulation of angiogenesis
          positive regulation of epithelial cell proliferation
          defense response to Gram-positive bacterium
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          positive regulation of neutrophil chemotaxis
          complement component C5a binding
          signal transducer activity
          complement component C5a receptor activity
          G-protein coupled receptor activity
          anaphylatoxin receptor activity
          C5a anaphylatoxin receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2017681 NM_001173550.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2017681 NM_007577.4 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 852676 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 901152 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 802874 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 952932 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 704174 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 692790 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 626287 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 16088 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P178612 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2017681 NM_001173550.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2017681 NM_007577.4 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P279542 AK158027.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P279542 AY220494.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P279542 BC125641.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P279542 BC125643.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P279542 NM_001173550.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24980518 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24980486 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24980520 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24980512 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24980523 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24980479 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24980477 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24980487 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24980525 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24980516 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24980521 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24980510 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24980527 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24980530 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24980537 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24980473 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24980532 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24980480 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24980471 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24980534 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24980472 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24980514 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24980476 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24980539 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24980528 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24980483 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24980475 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P178612 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06129078 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P279542 AK158027.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P279542 AY220494.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P279542 BC125641.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P279542 BC125643.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P279542 NM_001173550.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P118289 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P178612 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980438 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980432 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980516 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980548 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980502 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980541 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980464 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980549 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980508 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980435 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980451 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980552 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980551 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980523 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980475 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980509 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980483 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980427 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980480 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980459 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980468 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980437 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980543 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980491 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980499 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980540 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980487 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980454 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980473 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980518 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980428 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980486 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980469 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980456 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980425 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980471 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980488 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980497 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980528 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980443 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980476 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980501 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980512 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980545 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980530 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980525 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980444 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980520 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980537 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980527 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980498 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980439 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980493 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980534 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980532 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24980479 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980508 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980471 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980490 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980510 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980537 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980540 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980534 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980528 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980514 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980518 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980539 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980498 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980541 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980520 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980543 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980493 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980487 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980497 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980483 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980506 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980521 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980476 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980505 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980496 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980527 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980512 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980475 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980509 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980548 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980486 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980532 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980523 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980545 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980502 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980538 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980480 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980504 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980488 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980489 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980549 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980499 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980479 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980494 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980529 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980501 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980515 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980525 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980530 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980473 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980491 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24980516 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560243 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560244 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560246 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560245 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1422190_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1439902_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10560242 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422190_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1439902_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1439902_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422190_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 12273_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 12273_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700021317.mm.1 TC0700002422.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700021317.mm.1 NM_001173550.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700021317.mm.1 NM_001173550.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700021317.mm.1 NM_007577.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700021317.mm.1 NM_007577.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700021319.mm.1 TC0700002422.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700021319.mm.1 NM_001173550.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700021319.mm.1 NM_001173550.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700021318.mm.1 TC0700002422.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700021318.mm.1 NM_001173550.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700021318.mm.1 NM_001173550.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700021318.mm.1 NM_007577.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700021318.mm.1 NM_007577.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700021320.mm.1 TC0700002422.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700021320.mm.1 NM_007577.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700021320.mm.1 NM_007577.4 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1422190_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422190_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1439902_at - -
          Mouse Expression Set 430 1439902_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101728_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101728_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422190_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422190_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422190_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422190_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1439902_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1439902_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 338868 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4540402 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4540402 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004540402 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2595052 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2595052 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl31725.3.3_8-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4540402 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl31725.3.3_8-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4540402 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2595052 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2595052 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline