Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00502991_m1
          See other MRPL16 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mrpl16
          Gene Name:
          mitochondrial ribosomal protein L16
          Gene Aliases:
          2310039D06Rik
          Chromosome Location:
          Chr.19: 11770415 - 11774956 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00502991_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mrpl16
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_025606.3 NP_079882.2 3 - 4 324 73
          GenBank mRNA AB049643.1 - 3 - 4 324 73
          AK004034.1 - 3 - 4 315 73
          AK009687.1 - 3 - 4 310 73
          AK011971.1 - 3 - 4 331 73
          AK165616.1 - 3 - 4 357 73
          BC029009.1 - 2 - 3 2336 73
          BC044721.1 - 3 - 4 348 6476049 73

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1900000232.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Mrpl16

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ribosomal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          translation
          mitochondrial translation
          structural constituent of ribosome
          rRNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P324704 AK186416.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P324704 NM_025606.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P324704 AB049643.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P324704 AK009687.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P324704 AK186416.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P324704 NM_025606.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P324704 AB049643.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P324704 AK009687.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 223459 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 717835 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 74679 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P103338 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P324704 AK186416.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P324704 NM_025606.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P324704 AB049643.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P324704 AK009687.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P324704 AK186416.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P324704 NM_025606.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P324704 AB049643.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P324704 AK009687.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P324704 AK186416.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P324704 NM_025606.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P324704 AB049643.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P324704 AK009687.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P324704 AK186416.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P324704 NM_025606.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P324704 AB049643.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P324704 AK009687.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31957673 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31957662 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31957668 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31957653 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31957690 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31957670 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31957686 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31957700 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31957645 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31957696 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31957679 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31957677 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31957671 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31957666 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31957647 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31957698 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31957651 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31957644 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31957674 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31957691 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31957702 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31957688 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31957692 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31957681 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31957701 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31957684 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31957685 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31957693 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31957649 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31957678 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31957680 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31957661 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31957682 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31957695 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31957655 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31957665 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P103338 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P324704 AK186416.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P324704 NM_025606.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P324704 AB049643.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P324704 AK009687.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P324704 AK186416.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P324704 NM_025606.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P324704 AB049643.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P324704 AK009687.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P108251 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P120132 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P103338 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14177211 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14177218 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14177210 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14449755 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957686 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957673 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957645 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957649 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957692 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957711 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957668 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957695 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957651 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957674 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957698 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957690 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957718 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957714 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957691 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957677 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957644 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957664 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957679 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957696 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957680 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957705 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957637 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957720 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957713 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957641 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957671 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957647 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957681 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957708 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957653 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957636 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957643 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957688 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957712 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957666 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957716 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31957682 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31957644 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31957708 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31957651 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31957636 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31957671 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14355894 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31957670 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31957664 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31957686 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31957647 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31957677 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14355903 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31957637 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14511109 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14357248 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31957704 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14511102 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31957696 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31957661 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31957684 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14355905 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31957655 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14372569 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31957662 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31957640 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31957711 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14449755 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14501026 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31957688 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31957643 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31957705 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31957698 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31957641 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31957653 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31957720 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31957680 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31957649 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14184233 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31957638 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31957703 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31957690 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31957681 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14177215 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31957645 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31957673 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31957666 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14511111 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31957685 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31957658 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10461664 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10461665 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10461667 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10461666 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1450880_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10461663 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450880_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450880_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 94063_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 94063_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002820.mm.1 NM_025606.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002820.mm.1 NM_025606.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002820.mm.1 TC1900000232.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002819.mm.1 NM_025606.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002819.mm.1 NM_025606.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002819.mm.1 TC1900000232.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1450880_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1450880_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 99140_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 99140_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450880_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450880_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450880_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450880_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 416021 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4060079 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004060079 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2611648 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2611648 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl53353.3_239-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4060079 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl53353.3_239-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4060079 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2611648 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2611648 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl53353.3_239-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline