Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00503399_m1
          See other ZFYVE21 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zfyve21
          Gene Name:
          zinc finger, FYVE domain containing 21
          Gene Aliases:
          1110013H04Rik, AW558780, C85416
          Chromosome Location:
          Chr.12: 111814170 - 111828388 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00503399_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zfyve21
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_026752.4 NP_081028.3 1 - 2 209 108
          GenBank mRNA AK003661.1 - 1 - 2 106 108
          AK139356.1 - 144 108
          AK155300.1 - 1 - 2 210 108
          AK171099.1 - 1 - 2 150 108
          BC019521.1 - 1 - 2 139 4220205 108
          BC132248.1 - 1 - 2 109 40130525 108
          BC132250.1 - 1 - 2 109 40130527 108

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1200001248.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Zfyve21

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28746259 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28746262 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28746261 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28746260 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P396917 AK171099.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P396917 BC019521.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P396917 BC132248.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P396917 BC132250.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P396917 NM_026752.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P396917 AK171099.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P396917 BC019521.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P396917 BC132248.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P396917 BC132250.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P396917 NM_026752.4 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 215631 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 956135 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 114357 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 576880 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 778605 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 769011 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 328745 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 153555 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P156983 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P396917 AK171099.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P396917 BC019521.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P396917 BC132248.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P396917 BC132250.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P396917 NM_026752.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P396917 AK171099.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P396917 BC019521.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P396917 BC132248.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P396917 BC132250.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P396917 NM_026752.4 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746267 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746279 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746272 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746270 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746278 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746265 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746275 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746276 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746259 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746260 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746268 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746274 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746263 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746261 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P156983 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07752606 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07752613 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P396917 AK171099.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P396917 BC019521.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P396917 BC132248.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P396917 BC132250.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P396917 NM_026752.4 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P396917 AK171099.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P396917 BC019521.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P396917 BC132248.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P396917 BC132250.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P396917 NM_026752.4 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P134214 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P156983 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09860339 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28746261 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28746259 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28746260 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28746262 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746341 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746309 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746274 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746288 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746317 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746294 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746286 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746261 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746346 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746347 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746281 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746292 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746256 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746328 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746272 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746284 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746306 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746337 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746291 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746276 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746327 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746257 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746259 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746304 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746313 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746275 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746265 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746298 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746267 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746282 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746321 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746326 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746269 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746316 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746263 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746267 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09998699 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746347 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746301 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09983341 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746275 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746302 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746279 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746272 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746348 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746346 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746295 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746274 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746296 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746291 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746298 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10122157 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746288 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746286 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746276 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746282 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746290 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746345 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10116674 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746284 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09998701 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746299 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09904960 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09932094 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746304 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746257 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746260 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746292 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746294 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10398756 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10398757 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10398758 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10398752 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10398754 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10398755 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10398753 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1424669_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1424670_PM_s_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10398751 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1424669_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1442956_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1459224_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1424669_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1459224_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1424670_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1424670_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1442956_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 68520_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 68520_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200008912.mm.1 NM_026752.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200008912.mm.1 NM_026752.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200008912.mm.1 TC1200001248.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200008913.mm.1 NM_026752.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200008913.mm.1 NM_026752.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200008913.mm.1 TC1200001248.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200008914.mm.1 NM_026752.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200008914.mm.1 NM_026752.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200008914.mm.1 TC1200001248.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200008915.mm.1 NM_026752.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200008915.mm.1 NM_026752.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200008915.mm.1 TC1200001248.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1424669_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1424670_PM_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1424670_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1424669_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1424670_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1424669_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1424669_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1424670_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1424669_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1424670_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1424670_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1424669_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 690489 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1940056 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1940056 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001940056 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2508745 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2508745 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl068520.7_219-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1940056 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl068520.7_219-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1940056 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2508745 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2508745 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl068520.7_219-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline