Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00504320_m1
          See other DQX1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Dqx1
          Gene Name:
          DEAQ RNA-dependent ATPase
          Gene Aliases:
          2310066E11Rik
          Chromosome Location:
          Chr.6: 83057731 - 83067219 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00504320_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Dqx1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_033606.3 NP_291084.1 8 - 9 1871 77
          GenBank mRNA AF318278.1 - 7 - 8 1515 77
          BC048936.1 - 3 - 4 534 77
          BC075680.1 - 8 - 9 1871 30612145 77

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0600000917.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Dqx1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA helicase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          RNA processing
          nucleotide binding
          ATP-dependent RNA helicase activity
          helicase activity
          ATP binding
          hydrolase activity
          ATPase activity
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P412809 BC075680.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P412809 BC048936.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P412809 AF318278.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P412809 NM_033606.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P412809 BC075680.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P412809 BC048936.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P412809 AF318278.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P412809 NM_033606.3 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 558225 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 116150 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 805204 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 586778 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 89266 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 85819 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P412809 BC075680.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P412809 BC048936.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P412809 AF318278.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P412809 NM_033606.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P412809 BC075680.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P412809 BC048936.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P412809 AF318278.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P412809 NM_033606.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P412809 BC075680.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P412809 BC048936.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P412809 AF318278.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P412809 NM_033606.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P412809 BC075680.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P412809 BC048936.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P412809 AF318278.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P412809 NM_033606.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24591173 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24591169 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24591175 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24591187 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24591185 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24591171 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24591174 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24591180 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24591166 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24591168 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24591167 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24591177 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24591179 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24591170 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24591186 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24591178 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24591183 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05960555 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05960531 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05960547 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P412809 BC075680.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P412809 BC048936.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P412809 AF318278.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P412809 NM_033606.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P412809 BC075680.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P412809 BC048936.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P412809 AF318278.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P412809 NM_033606.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P119929 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P132672 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P05960555 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591145 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591148 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591175 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591257 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591229 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591251 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591253 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591231 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591236 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591169 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591191 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591196 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591135 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591206 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591171 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591245 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591249 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591115 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591139 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591177 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591180 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591131 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591189 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591166 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591185 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591205 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591212 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591220 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591255 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591122 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591170 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591211 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591138 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591141 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591143 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591123 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591127 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591269 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591129 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591133 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591188 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591140 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591216 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591247 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591262 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591267 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591186 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591276 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591263 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591137 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591239 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591217 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591219 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591183 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591194 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591222 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591178 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591198 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591119 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591121 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591125 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591259 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591227 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591173 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591265 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591241 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591118 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591271 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591242 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591204 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24591261 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591206 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591178 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591210 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591188 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591203 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591173 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591167 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591219 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591217 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591204 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591223 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591216 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591166 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591202 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591199 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591171 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591205 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591179 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591180 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591212 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591189 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591196 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591177 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591192 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591198 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591214 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591170 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591194 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591186 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591185 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591200 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591209 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591220 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591191 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591175 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591183 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591222 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591169 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591211 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24591225 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10539301 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10539297 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10539308 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10539303 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10539306 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10539299 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10539304 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10539298 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10539309 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10539307 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10539305 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10539300 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10539296 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1430278_PM_a_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1450314_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10539295 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430278_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430278_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450314_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450314_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 93838_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 93838_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600006889.mm.1 TC0600000917.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600006889.mm.1 NM_033606.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600006889.mm.1 NM_033606.3 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1450314_at - -
          Mouse Expression Set 430 1450314_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1430278_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1430278_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1430278_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450314_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450314_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1430278_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1430278_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450314_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1430278_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450314_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 706657 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4150408 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4150408 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004150408 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2677323 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2677323 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl29853.11.1_190-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4150408 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl29853.11.1_190-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4150408 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2677323 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2677323 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline