Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00504412_m1
          See other SCGB3A2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Scgb3a2
          Gene Name:
          secretoglobin, family 3A, member 2
          Gene Aliases:
          LuLeu1, Pnsp1, UGRP1, Utgrp1
          Chromosome Location:
          Chr.18: 43764281 - 43767399 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00504412_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Scgb3a2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001289643.1 NP_001276572.1 1 - 2 177 103
          NM_001289644.1 NP_001276573.1 1 - 2 177 103
          GenBank mRNA AF274959.1 - 1 - 2 151 103
          AF274960.1 - 1 - 2 151 103
          AF274961.1 - 1 - 2 151 103
          AF439546.1 - 1 - 2 143 103
          AK136373.1 - 1 - 2 155 103
          AK136396.1 - 1 - 2 154 103
          BC061046.1 - 151 30301032 103

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1800000446.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2027609 NM_054038.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2027609 AF274961.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2079636 NM_054038.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2079636 AF274960.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2079636 AF274961.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 179340 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 490323 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 469085 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P113407 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2079636 NM_054038.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2079636 AF274960.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2079636 AF274961.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2027609 NM_054038.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2027609 AF274961.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P303097 AK136373.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P303097 AK136396.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P303097 BC061046.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P303097 NM_054038.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P303097 AF274959.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31663458 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31663451 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31663446 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31663454 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31663450 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31663472 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31663456 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31663476 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31663436 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31663460 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31663471 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31663439 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31663466 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31663461 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31663481 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31663479 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31663477 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31663464 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31663465 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31663441 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31663475 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31663473 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31663444 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31663468 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31663452 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31663437 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31663459 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P113407 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P303097 AK136373.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P303097 AK136396.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P303097 BC061046.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P303097 NM_054038.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P303097 AF274959.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P128327 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P113407 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13615596 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13615577 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13615583 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13615602 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13884971 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13884970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31663494 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31663450 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31663473 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31663477 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31663454 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31663459 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31663485 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31663468 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31663437 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31663451 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31663464 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31663427 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31663441 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31663471 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31663481 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31663472 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31663483 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31663440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31663429 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31663456 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31663492 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31663466 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31663489 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31663461 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31663476 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31663425 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31663445 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31663465 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31663446 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31663432 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31663448 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31663435 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31663452 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31663460 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13598933 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31663469 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31663446 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31663447 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31663454 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31663452 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31663472 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13598932 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14002303 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13615600 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31663465 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31663473 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31663464 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13698825 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31663445 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31663483 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31663456 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31663451 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31663450 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31663448 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31663435 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31663441 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31663476 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13598939 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31663477 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31663437 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13615596 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31663436 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31663459 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31663479 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31663471 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31663461 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13698827 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31663460 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31663485 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31663489 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31663440 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10455392 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10455394 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10455393 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10455391 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10455390 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1425218_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10455389 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425218_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425218_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 117158_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 117158_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800003257.mm.1 NM_001289643.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800003257.mm.1 NM_001289644.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800003257.mm.1 TC1800000446.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800003256.mm.1 NM_001289643.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800003256.mm.1 NM_001289644.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800003256.mm.1 TC1800000446.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800003260.mm.1 NM_001289643.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800003260.mm.1 NM_001289644.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800003260.mm.1 TC1800000446.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800003258.mm.1 NM_001289643.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800003258.mm.1 TC1800000446.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800003255.mm.1 NM_001289643.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800003255.mm.1 NM_001289644.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800003255.mm.1 TC1800000446.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1425218_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1425218_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425218_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425218_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425218_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425218_PM_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 308754 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6420082 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006420082 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2753867 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2753867 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl52017.2.1_27-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6420082 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl52017.2.1_27-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6420082 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2753867 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2835481 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2835481 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2753867 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-d59m7:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0