Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00504835_s1
          See other KRTAP19-9B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Krtap19-9b
          Gene Name:
          keratin associated protein 19-9B
          Gene Aliases:
          Krtap16-10b, Krtap16.10L
          Chromosome Location:
          Chr.16: 88931804 - 88932264 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00504835_s1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4351372
          제품 정가 435.00
          Your Price
          온라인 행사가: 408.65
          408.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Krtap19-9b
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_133359.2 NP_579937.1 1 330 85
          GenBank mRNA AK086935.1 - 1 332 85
          AY026312.1 - 1 331 85

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1600002022.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Krtap19-9b

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P386688 AK086935.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P386688 AY026312.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P386688 NM_133359.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P386688 AK086935.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P386688 AY026312.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P386688 NM_133359.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2007085 AK086935.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2007085 AY026312.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2007085 BC119613.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2007085 BC119614.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2007085 BC127239.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P122173 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2007085 AK086935.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2007085 AY026312.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2007085 BC119613.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2007085 BC119614.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2007085 BC127239.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P386688 AK086935.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P386688 AY026312.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P386688 NM_133359.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P386688 AK086935.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P386688 AY026312.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P386688 NM_133359.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948847 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948864 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948838 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948817 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948851 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948833 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948858 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948822 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948827 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948829 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948856 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948840 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948869 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948850 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948845 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948867 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948824 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948821 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948862 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948839 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948849 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948837 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948825 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948859 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948843 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948868 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948857 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948860 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948866 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948854 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948832 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948823 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948831 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948853 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948830 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948835 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948842 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30948848 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P122173 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P386688 AK086935.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P386688 AY026312.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P386688 NM_133359.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P386688 AK086935.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P386688 AY026312.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P386688 NM_133359.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P116001 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P122173 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12727909 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12815684 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12815686 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12910136 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12815683 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12910135 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948870 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948785 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948867 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948831 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948838 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948860 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948839 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948878 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948823 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948854 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948895 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948856 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948801 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948884 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948784 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948849 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948829 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948886 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948788 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948812 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948808 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948830 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948845 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948833 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948848 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948862 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948804 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948778 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948840 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948868 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948857 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948792 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948858 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948780 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948825 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948872 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948874 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948827 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948859 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948853 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948893 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948811 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948892 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948881 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948777 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948876 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948851 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948800 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948821 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948880 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948890 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948866 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948847 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948843 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30948795 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948824 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948827 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948807 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948837 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12727913 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948833 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948818 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948864 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948856 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948857 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948860 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948881 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948843 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948804 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12815683 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948822 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948797 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948854 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948862 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948801 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12971252 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948874 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948845 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948839 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948796 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948847 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948830 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12718343 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948808 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948870 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948859 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948838 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948867 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948848 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948872 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948886 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12718370 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948800 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948853 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948835 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948832 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948868 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948840 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12486636 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948851 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12935291 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12910135 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948811 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948825 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948814 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948873 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948823 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948858 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948817 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948884 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948849 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948877 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30948880 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10440702 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10440701 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10440703 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1420415_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10440700 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420415_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420415_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 170939_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 170939_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600015554.mm.1 NM_133359.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600015554.mm.1 NM_133359.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600015554.mm.1 TC1600002022.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1420415_at - -
          Mouse Expression Set 430 1420415_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420415_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420415_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420415_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420415_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 678977 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2690278 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2690278 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002690278 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2754462 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2754462 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0170939.1_269-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2690278 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0170939.1_269-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2690278 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2851218 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2851218 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0