Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00505196_m1
          See other ASNSD1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Asnsd1
          Gene Name:
          asparagine synthetase domain containing 1
          Gene Aliases:
          2210409M21Rik
          Chromosome Location:
          Chr.1: 53344617 - 53352752 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00505196_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Asnsd1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001290984.1 NP_001277913.1 5 - 6 642 105
          NM_133728.3 NP_598489.2 5 - 6 2073 105
          GenBank mRNA AK031295.1 - 5 - 6 2031 105
          AK049194.1 - 5 - 6 2020 105
          AK050045.1 - 5 - 6 2013 105
          AK076793.1 - 5 - 6 1975 105
          AK155030.1 - 5 - 6 2012 105
          AK168103.1 - 5 - 6 2013 105
          AK168534.1 - 5 - 6 643 105
          AK170510.1 - 5 - 6 1989 105
          AK176998.1 - 1 - 2 116 105
          BC013617.1 - 5 - 6 1893 3979452 105

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0100002333.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Asnsd1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          asparagine biosynthetic process
          glutamine metabolic process
          biological_process
          metabolic process
          cellular amino acid biosynthetic process
          molecular_function
          asparagine synthase (glutamine-hydrolyzing) activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20231549 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20231550 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20231551 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20231548 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20231547 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2015426 BC013617.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2015426 AK170510.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2015426 AK205803.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2015426 AK218145.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2015426 AK155030.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2026635 BC013617.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2026635 AK170510.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2026635 AK176998.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2026635 AK205803.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2026635 AK218145.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 911054 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 134087 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 811494 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 627872 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 136633 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 648754 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 869893 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 33964 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 26957 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P107338 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P162474 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2026635 BC013617.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2026635 AK170510.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2026635 AK176998.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2026635 AK205803.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2026635 AK218145.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2015426 BC013617.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2015426 AK170510.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2015426 AK205803.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2015426 AK218145.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2015426 AK155030.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20231548 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20231547 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20231537 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20231551 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20231536 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20231542 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20231541 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P107338 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04098730 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P162474 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04098719 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P467334 AK170510.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P467334 AK176998.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P467334 AK205803.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P467334 AK218145.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P467334 AK155030.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P132408 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P162474 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P107338 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P04098719 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01060626 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00904213 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20231547 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20231551 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20231548 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20231550 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20231549 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20231563 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20231566 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20231520 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20231484 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20231493 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20231551 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20231483 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20231535 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20231481 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20231557 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20231515 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20231472 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20231511 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20231480 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20231541 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20231568 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20231473 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20231519 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20231474 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20231477 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20231503 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20231553 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20231536 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20231523 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20231518 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20231512 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20231548 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20231513 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20231466 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20231561 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00180489 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20231559 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00696708 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20231527 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20231489 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00654561 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00522399 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20231557 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20231520 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20231537 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20231547 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00696702 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20231553 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00895997 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20231523 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20231535 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20231544 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20231524 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00180491 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20231479 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20231555 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20231541 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00461416 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20231540 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20231513 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20231529 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20231494 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00696697 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20231525 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20231561 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00079513 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20231510 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20231464 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01112222 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20231484 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00522401 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20231466 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00794615 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20231467 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20231536 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20231515 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20231502 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01060626 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20231481 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20231477 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20231480 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20231542 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00696710 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10354558 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10354560 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10354559 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10354557 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10354561 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10354556 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10354562 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1430656_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10354555 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430656_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430656_PM_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 70396_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 70396_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100018812.mm.1 NM_133728.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100018812.mm.1 TC0100002333.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100018810.mm.1 NM_133728.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100018810.mm.1 TC0100002333.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100018811.mm.1 NM_133728.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100018811.mm.1 TC0100002333.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1430656_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1430656_a_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161389_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 97797_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161389_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 97797_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 171127_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 171127_PM_f_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1430656_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1430656_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1430656_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1430656_PM_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 466911 - -
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 491600 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1580671 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3990471 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6760446 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1580671 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3990471 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006760446 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001580671 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003990471 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1229430 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2753643 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1229211 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1229430 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2753643 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1229211 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl070396.3_74-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0070396.1_30-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl070396.1_46-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6760446 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1580671 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3990471 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl070396.1_46-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0070396.1_30-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl070396.3_74-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3990471 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1580671 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6760446 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2753643 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1229430 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1229211 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1229211 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2753643 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1229430 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline