Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00505991_m1
          See other DOHH GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Dohh
          Gene Name:
          deoxyhypusine hydroxylase/monooxygenase
          Gene Aliases:
          1110033C18Rik, AI585913, AL022869, Hlrc1
          Chromosome Location:
          Chr.10: 81384428 - 81388352 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00505991_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Dohh
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_133964.2 NP_598725.2 3 - 4 556 86
          GenBank mRNA AK004052.1 - 3 - 4 522 86
          AK154104.1 - 3 - 4 556 86
          BC002295.1 - 3 - 4 3590525 86

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1000000896.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Dohh

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          lyase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          peptidyl-lysine modification to peptidyl-hypusine
          oxidation-reduction process
          monooxygenase activity
          oxidoreductase activity
          deoxyhypusine monooxygenase activity
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27289288 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27289287 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P345902 BC002295.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P345902 BB753904.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P345902 NM_133964.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P345902 AA000750.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P345902 AK004052.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P345902 BC002295.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P345902 BB753904.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P345902 NM_133964.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P345902 AA000750.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P345902 AK004052.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P35961 AK080664.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P35961 AK080664.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 95040 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 790026 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 67532 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P160315 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P345902 BC002295.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P345902 BB753904.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P345902 NM_133964.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P345902 AA000750.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P345902 AK004052.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P345902 BC002295.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P345902 BB753904.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P345902 NM_133964.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P345902 AA000750.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P345902 AK004052.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27289291 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27289295 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27289304 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27289297 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27289300 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27289305 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27289292 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27289298 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27289288 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27289287 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27289289 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P160315 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P345902 BC002295.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P345902 BB753904.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P345902 NM_133964.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P345902 AA000750.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P345902 AK004052.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P345902 BC002295.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P345902 BB753904.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P345902 NM_133964.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P345902 AA000750.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P345902 AK004052.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P35961 AK080664.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P35961 AK080664.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P116736 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P160315 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08751029 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08206445 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08751032 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08206448 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08206444 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08445329 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08751034 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27289288 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27289287 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289288 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289258 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289289 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289272 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289283 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289263 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289291 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289331 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289244 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289328 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289270 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289252 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289239 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289266 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289336 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289250 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289355 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289305 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289344 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289351 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289369 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289292 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289246 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289309 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289352 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289360 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289254 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289326 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289282 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289286 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289365 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289265 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289358 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289287 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289338 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289330 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289235 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289279 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289285 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289256 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289278 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289347 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289241 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289248 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27289242 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27289297 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08258324 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27289318 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27289282 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27289287 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27289305 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08970841 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27289283 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08973472 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27289306 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27289288 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27289274 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27289289 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27289276 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08220925 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27289312 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08258332 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27289291 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27289309 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27289316 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27289279 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27289295 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08258327 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27289285 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08445330 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27289278 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10365121 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10365122 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10365118 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10365120 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10365119 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1436402_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1417322_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10365116 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417322_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436402_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436402_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417322_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 102115_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 102115_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000007085.mm.1 NM_133964.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000007085.mm.1 NM_133964.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000007085.mm.1 TC1000000896.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000007081.mm.1 NM_133964.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000007081.mm.1 NM_133964.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000007081.mm.1 TC1000000896.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000007084.mm.1 NM_133964.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000007084.mm.1 NM_133964.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000007084.mm.1 TC1000000896.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000007083.mm.1 NM_133964.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000007083.mm.1 NM_133964.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000007083.mm.1 TC1000000896.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000007086.mm.1 NM_133964.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000007086.mm.1 NM_133964.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000007086.mm.1 TC1000000896.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000007089.mm.1 NM_133964.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000007089.mm.1 NM_133964.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000007089.mm.1 TC1000000896.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000007088.mm.1 NM_133964.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000007088.mm.1 NM_133964.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000007088.mm.1 TC1000000896.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1436402_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1417322_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1417322_at - -
          Mouse Expression Set 430 1436402_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 99078_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 99078_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170932_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170932_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417322_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1436402_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417322_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1436402_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1417322_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1436402_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1417322_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1436402_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 662321 - -
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 851022 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 106940152 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3450184 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 106940152 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003450184 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2657462 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2464955 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2657462 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl00102115.2_247-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl38649.8.1_81-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 106940152 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3450184 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl00102115.2_247-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 106940152 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3450184 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2464955 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl00102115.2_247-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline