Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00507067_m1
          See other BTNL10 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Btnl10
          Gene Name:
          butyrophilin-like 10
          Gene Aliases:
          BUTR-1, Butr1
          Chromosome Location:
          Chr.11: 58917878 - 58926965 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00507067_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Btnl10
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_138678.2 NP_619619.2 3 - 4 577 118
          GenBank mRNA AF269232.1 - 3 - 4 577 118
          AK029784.1 - 3 - 4 683 118

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100000711.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Btnl10

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          immunoglobulin receptor superfamily

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2045931 AK029784.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2045931 NM_138678.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2045931 AF269232.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 532528 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 71267 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 902112 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 288813 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 173573 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 66515 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 98365 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 126406 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P147875 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2045931 AK029784.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2045931 NM_138678.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2045931 AF269232.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27833457 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27833468 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27833448 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27833483 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27833445 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27833482 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27833463 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27833449 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27833488 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27833475 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27833454 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27833474 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27833452 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27833460 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27833465 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27833461 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27833472 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27833479 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27833604 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27833486 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27833476 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27833456 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27833484 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27833469 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27833451 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P147875 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07358489 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P402928 AK029784.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P402928 NM_138678.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P402928 AF269232.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P127995 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P147875 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09512515 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09512509 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09512501 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09512521 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09512511 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09669503 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09512518 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09512503 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09669504 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09512502 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833465 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833479 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833494 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833485 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833496 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833506 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833580 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833433 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833474 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833469 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833505 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833419 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833579 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833587 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833562 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833569 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833428 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833448 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833560 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833472 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833572 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833509 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833576 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833584 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833519 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833486 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833530 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833598 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833545 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833515 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833503 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833421 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833543 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833550 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833463 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833531 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833418 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833557 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833602 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833501 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833425 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833444 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833439 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833468 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833517 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833551 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833525 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833445 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833442 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833600 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833549 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833534 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833431 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833513 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833507 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833488 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833437 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833452 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833483 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833522 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833577 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833451 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833461 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833556 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833547 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833535 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833597 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833571 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833527 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833456 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833565 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833476 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833542 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833559 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833454 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833482 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833588 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833539 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833430 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833553 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833489 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27833541 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833569 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833488 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833437 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833444 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833485 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09419481 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09103729 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833515 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09103728 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833595 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833580 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833602 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833483 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833587 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833468 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833456 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833439 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833597 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833454 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833461 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833479 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833486 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833591 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833457 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09534696 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833440 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833448 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09303082 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833472 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833496 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09303086 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833425 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833600 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833598 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09103733 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833476 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833436 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09123734 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09586089 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833499 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09169051 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09303076 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09359670 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833565 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09050397 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833571 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833509 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833511 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833492 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833463 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833588 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09512513 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833576 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09169045 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09500914 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833590 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833445 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833498 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833442 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833474 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833465 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09469600 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09169033 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833513 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09169063 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833562 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09117692 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833507 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833460 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833491 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833495 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09303080 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833482 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833572 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27833505 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09359666 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09103736 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10376442 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10376443 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10376438 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10376439 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10376437 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10376436 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1421264_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10376434 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421264_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421264_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 192194_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 192194_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100005644.mm.1 NM_138678.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100005644.mm.1 NM_138678.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100005644.mm.1 TC1100000711.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1421264_at - -
          Mouse Expression Set 430 1421264_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421264_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421264_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421264_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421264_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 842067 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 360097 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000360097 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1231111 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1231111 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl41510.8.35_73-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 360097 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl41510.8.35_73-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 360097 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1231111 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1231111 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline