Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00507233_m1
          See other WDR81 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Wdr81
          Gene Name:
          WD repeat domain 81
          Gene Aliases:
          BC054822, Gm883, mFLJ00182
          Chromosome Location:
          Chr.11: 75440943 - 75454717 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00507233_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Wdr81
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_138950.2 NP_620400.2 9 - 10 5762 96
          GenBank mRNA AK131146.1 - 9 - 10 2307 96
          AK138745.1 - 3 - 4 820 96
          AK143628.1 - 8 - 9 1851 96
          AK160585.1 - 8 - 9 1804 96
          BC025229.1 - 3 - 4 492 96
          BC061040.1 - 2 - 3 299 96
          BC080206.1 - 3 - 4 589 96

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100003225.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of phosphatase activity
          molecular_function
          transferase activity, transferring phosphorus-containing groups

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2126805 AK131146.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2126805 BC061040.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2126805 BC080206.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2126805 AK172019.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2126805 BC025229.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1980421 BC061040.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1980421 BC054822.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1980421 NM_138950.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 873267 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 117210 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 932839 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 109889 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 312505 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 23842 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 389224 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 265163 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 13985 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P151176 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1980421 BC061040.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1980421 BC054822.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1980421 NM_138950.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2126805 AK131146.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2126805 BC061040.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2126805 BC080206.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2126805 AK172019.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2126805 BC025229.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P02365069 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P151176 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P02365057 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P02365065 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P393469 AK131146.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P393469 BC061040.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P393469 BC080206.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P393469 AK172019.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P393469 BC025229.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P15128 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P151176 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27926148 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09331330 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27926150 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27926149 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27926144 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09331313 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27926152 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27926146 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27926156 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10388457 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10388460 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10388453 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10388455 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10388459 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10388458 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10388456 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10388452 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10388454 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1460234_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10388451 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1460234_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1460234_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 192652_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 192652_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100029695.mm.1 NM_138950.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100029695.mm.1 NM_138950.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100029695.mm.1 TC1100003225.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100029696.mm.1 NM_138950.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100029696.mm.1 NM_138950.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100029696.mm.1 TC1100003225.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100029697.mm.1 NM_138950.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100029697.mm.1 NM_138950.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100029697.mm.1 TC1100003225.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1460234_at - -
          Mouse Expression Set 430 1460234_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 92963_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161895_s_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161895_PM_s_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 92963_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1460234_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1460234_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1460234_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1460234_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 619968 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1258029 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1220900 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline