Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00508417_m1
          See other 2310011J03RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          2310011J03Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 2310011J03 gene
          Gene Aliases:
          AI452186, AW545358
          Chromosome Location:
          Chr.10: 80318255 - 80320548 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00508417_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 2310011J03Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_025521.3 NP_079797.1 1 - 2 365 91
          GenBank mRNA AK009305.1 - 1 - 2 348 91
          AK020401.1 - 1 - 2 355 91
          AK046452.1 - 1 - 2 326 91
          AK140230.1 - 1 - 2 326 91
          BC023429.1 - 1 - 2 332 5042442 91

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1000002495.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene 2310011J03Rik

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27282446 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27282445 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27282448 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P496870 AK140230.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P496870 BC023429.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P496870 NM_025521.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P496870 AK009305.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P496870 AK046452.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P496870 AK140230.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P496870 BC023429.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P496870 NM_025521.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P496870 AK009305.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P496870 AK046452.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 301639 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P169806 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P496870 AK140230.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P496870 BC023429.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P496870 NM_025521.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P496870 AK009305.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P496870 AK046452.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P496870 AK140230.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P496870 BC023429.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P496870 NM_025521.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P496870 AK009305.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P496870 AK046452.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282443 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282430 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282440 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282429 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282433 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282434 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282441 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282445 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282432 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282449 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282437 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282451 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282439 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27282448 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P169806 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P496870 AK140230.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P496870 BC023429.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P496870 NM_025521.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P496870 AK009305.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P496870 AK046452.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P496870 AK140230.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P496870 BC023429.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P496870 NM_025521.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P496870 AK009305.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P496870 AK046452.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P115834 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P169806 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08935049 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08935045 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27282448 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27282446 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27282445 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282361 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282434 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282491 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282354 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282492 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282445 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282495 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282517 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282514 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282507 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282489 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282500 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282515 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282512 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282504 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282448 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282433 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282437 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282439 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282509 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282432 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282493 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282449 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282494 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282519 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282451 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27282442 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27282432 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27282434 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08935047 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27282441 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08935049 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27282451 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08404849 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27282448 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08595238 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27282433 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27282449 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27282437 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08404850 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10370779 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10370778 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1452043_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10370777 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452043_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452043_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66374_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66374_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000018407.mm.1 NM_025521.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000018407.mm.1 NM_025521.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000018407.mm.1 TC1000002495.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000018408.mm.1 NM_025521.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000018408.mm.1 NM_025521.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000018408.mm.1 TC1000002495.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1452043_at - -
          Mouse Expression Set 430 1452043_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1452043_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1452043_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1452043_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1452043_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 873470 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4070132 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4070132 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004070132 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1219918 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1219918 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl37739.2_4-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4070132 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl37739.2_4-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4070132 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1219918 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1219918 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl37739.2_4-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-hznln:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline