Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00509433_m1
          See other 4930548H24RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          4930548H24Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 4930548H24 gene
          Gene Aliases:
          AI427865
          Chromosome Location:
          Chr.5: 31485859 - 31488262 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00509433_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 4930548H24Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_026296.3 NP_080572.1 1 - 2 444 72
          GenBank mRNA AK016070.1 - 1 - 2 438 72
          AK016690.1 - 1 - 2 445 72

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0500000323.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene 4930548H24Rik

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P400054 BC057946.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P400054 NM_026296.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P400054 AK016070.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P400054 AK016690.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P400054 BC057946.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P400054 NM_026296.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P400054 AK016070.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P400054 AK016690.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 413989 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P138280 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P400054 BC057946.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P400054 NM_026296.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P400054 AK016070.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P400054 AK016690.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P400054 BC057946.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P400054 NM_026296.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P400054 AK016070.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P400054 AK016690.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23578340 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23578317 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23578331 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23578341 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23578321 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23578323 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23578328 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23578329 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23578326 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23578327 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23578311 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23578319 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23578337 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23578313 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23578315 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23578325 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23578332 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23578335 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P138280 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P400054 BC057946.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P400054 NM_026296.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P400054 AK016070.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P400054 AK016690.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P400054 BC057946.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P400054 NM_026296.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P400054 AK016070.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P400054 AK016690.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P108048 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P132542 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P138280 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04140845 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04140855 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04140854 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04140848 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04140852 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04140851 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04837521 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23578315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23578371 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23578335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23578340 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23578399 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23578400 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23578329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23578331 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23578365 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23578391 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23578396 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23578392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23578362 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23578398 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23578377 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23578375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23578325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23578320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23578359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23578383 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23578360 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23578328 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23578358 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23578321 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23578372 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23578389 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23578394 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23578401 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23578367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23578313 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23578388 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23578395 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23578380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23578363 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23578326 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23578337 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23578326 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23578315 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04722582 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04140845 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04421599 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04524234 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23578325 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04140851 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23578341 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23578311 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23578333 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23578328 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23578332 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23578337 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23578324 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23578329 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23578317 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23578323 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23578335 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23578319 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23578340 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10520797 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10520798 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1430659_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10520796 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430659_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430659_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 67656_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 67656_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500002860.mm.1 TC0500000323.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500002860.mm.1 NM_026296.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500002860.mm.1 NM_026296.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500002861.mm.1 TC0500000323.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500002861.mm.1 NM_026296.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500002861.mm.1 NM_026296.3 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1430659_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1430659_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1430659_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1430659_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 521935 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5900167 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005900167 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2705533 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2705533 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl27952.2_300-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5900167 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl27952.2_300-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5900167 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2705533 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2705533 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline