Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00509942_m1
          See other STOML1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Stoml1
          Gene Name:
          stomatin-like 1
          Gene Aliases:
          1810015E19Rik, AI847431, SLP1, STORP, UNC24, WPB72
          Chromosome Location:
          Chr.9: 58253164 - 58262524 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00509942_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Stoml1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_026942.3 NP_081218.3 4 - 5 699 82
          NR_028146.1 5 - 6 979 82
          GenBank mRNA AK007508.1 - 2 - 3 368 82
          AK045820.1 - 4 - 5 671 82
          AK148324.1 - 598 82
          BC017536.1 - 5 - 6 951 82
          BC037074.1 - 4 - 5 629 5037636 82

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0900000730.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Stoml1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cytoskeletal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          SMAD protein signal transduction
          negative regulation of acid-sensing ion channel activity
          ion channel inhibitor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26546710 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26546709 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P348227 BC037074.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P348227 BE947366.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P348227 AK148324.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P348227 BC017536.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P348227 NR_028146.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P348227 BC037074.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P348227 BE947366.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P348227 AK148324.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P348227 BC017536.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P348227 NR_028146.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 920383 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 728926 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 110080 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 805495 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 966665 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 30006 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 170059 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P139340 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P348227 BC037074.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P348227 BE947366.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P348227 AK148324.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P348227 BC017536.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P348227 NR_028146.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P348227 BC037074.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P348227 BE947366.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P348227 AK148324.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P348227 BC017536.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P348227 NR_028146.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26546720 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26546713 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26546710 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26546715 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26546723 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26546717 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26546718 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26546709 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26546721 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06803842 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P139340 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P348227 BC037074.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P348227 BE947366.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P348227 AK148324.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P348227 BC017536.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P348227 NR_028146.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P348227 BC037074.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P348227 BE947366.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P348227 AK148324.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P348227 BC017536.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P348227 NR_028146.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P673391 BC037074.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P673391 AK148324.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P673391 AK215980.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P673391 BC017536.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P673391 NR_028146.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P100450 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P139340 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08075784 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26546709 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26546710 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546668 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546703 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546709 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546673 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546662 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546676 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546693 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546789 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546730 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546764 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546763 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546778 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546794 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546649 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546796 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546775 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546753 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546666 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546806 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546770 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546740 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546698 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546656 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546780 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546679 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546708 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546671 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546684 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546705 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546664 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546718 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546734 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546655 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546745 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546803 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546725 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546808 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546742 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546773 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546728 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546710 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546761 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546691 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546804 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546757 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546758 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546754 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546700 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546724 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546652 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546743 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546717 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546784 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546807 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546690 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546687 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546651 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546737 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546767 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546713 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546696 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546695 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546720 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546792 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546750 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26546686 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546720 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07610788 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546780 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546748 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07661889 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546775 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546770 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546737 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546709 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546743 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07676111 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546753 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546761 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546751 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546724 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07661886 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08075782 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07610794 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546745 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546772 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546754 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546717 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546757 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546767 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546715 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546723 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07610792 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546763 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546773 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08075789 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546778 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07791100 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546742 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546705 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546764 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546740 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546765 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546728 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546774 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546782 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546704 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546768 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546708 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546730 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546781 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546725 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546734 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26546749 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10585828 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10585830 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10585826 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10585832 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10585833 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10585827 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10585831 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10585829 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1452738_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10585825 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452738_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452738_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69106_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69106_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900005388.mm.1 NM_026942.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900005388.mm.1 NM_026942.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900005388.mm.1 NR_028146.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900005388.mm.1 NR_028146.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900005388.mm.1 TC0900000730.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1452738_at - -
          Mouse Expression Set 430 1452738_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 131386_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 131386_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1452738_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1452738_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 737339 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 5360131 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 870452 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5360131 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005360131 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000870452 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1222000 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2747202 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2747202 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1222000 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl36887.9.1_8-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0003502.1_68-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 870452 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5360131 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl36887.9.1_8-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0003502.1_68-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5360131 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 870452 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1251005 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1222000 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2747202 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2747202 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1251005 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1222000 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl36887.9.1_8-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline