Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00510058_s1
          See other 1700019M22RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          1700019M22Rik
          Gene Name:
          NFX-like protein
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.12: 96046621 - 96047222 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00510058_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 1700019M22Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_103800.1 1 234 75
          GenBank mRNA AK006132.1 - 1 167 75
          BC050791.1 - 1 234 6742013 75
          DQ309695.1 - 1 132 75

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2122175 NM_027076.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2122175 AK006132.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2122175 BC050791.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2122175 BU936997.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2122175 DQ309695.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P246104 NM_027076.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P246104 AK006132.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P246104 BC050791.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P246104 BU936997.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P246104 DQ309695.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P246104 NM_027076.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P246104 AK006132.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P246104 BC050791.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P246104 BU936997.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P246104 DQ309695.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2122175 NM_027076.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2122175 AK006132.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2122175 BC050791.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2122175 BU936997.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2122175 DQ309695.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P246104 NM_027076.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P246104 AK006132.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P246104 BC050791.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P246104 BU936997.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P246104 DQ309695.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P246104 NM_027076.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P246104 AK006132.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P246104 BC050791.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P246104 BU936997.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P246104 DQ309695.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28658245 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28658239 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28658241 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P246104 NM_027076.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P246104 AK006132.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P246104 BC050791.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P246104 BU936997.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P246104 DQ309695.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P246104 NM_027076.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P246104 AK006132.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P246104 BC050791.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P246104 BU936997.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P246104 DQ309695.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P123401 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P109068 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10392952 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10392972 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10392956 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10392970 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10392965 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28658215 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28658221 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28658219 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28658256 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28658211 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28658214 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28658216 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28658239 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28658206 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28658218 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28658209 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28658220 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28658208 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28658212 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28658245 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28658237 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28658212 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28658241 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28658209 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28658206 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28658219 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28658218 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28658254 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28658216 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28658211 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28658214 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28658220 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28658215 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28658239 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10392959 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28658208 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10401951 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10401952 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10401954 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10600747 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10401955 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10401953 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10600751 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1429513_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10600750 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10600746 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10401950 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429513_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429513_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69423_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69423_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1429513_at - -
          Mouse Expression Set 430 1429513_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 165889_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 165889_f_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1429513_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1429513_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 809377 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4120092 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4120092 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004120092 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1246636 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1246636 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl42176.1.68_128-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4120092 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl42176.1.68_128-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4120092 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1246636 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1246636 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline