Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00510261_m1
          See other 1810065E05RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          1810065E05Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 1810065E05 gene
          Gene Aliases:
          AV047390
          Chromosome Location:
          Chr.11: 58421111 - 58426023 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00510261_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 1810065E05Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_027239.2 NP_081515.2 5 - 6 568 77
          GenBank mRNA AK007956.1 - 5 - 6 604 77
          BC026941.1 - 5 - 6 540 4024443 77

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100000690.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene 1810065E05Rik

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P154427 NM_027239.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P154427 AK007956.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P154427 BC026941.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P154427 NM_027239.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P154427 AK007956.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P154427 BC026941.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 250469 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 119243 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 945045 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P131236 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P154427 NM_027239.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P154427 AK007956.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P154427 BC026941.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P154427 NM_027239.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P154427 AK007956.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P154427 BC026941.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27830901 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27830918 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27830940 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27830893 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27830910 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27830890 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27830894 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27830934 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27830933 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27830913 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27830935 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27830909 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27830915 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27830921 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27830928 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27830923 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27830922 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27830917 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27830925 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27830896 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27830904 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27830916 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27830891 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27830899 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27830924 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27830938 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27830888 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27830931 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27830889 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P131236 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P02335671 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P154427 NM_027239.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P154427 AK007956.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P154427 BC026941.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P154427 NM_027239.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P154427 AK007956.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P154427 BC026941.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P118026 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P104546 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P131236 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09079274 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09079271 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09079272 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09079267 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09079264 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830994 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830924 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831031 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830998 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830975 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831017 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830979 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830862 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830928 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830997 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830982 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830990 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831010 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830933 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830883 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830867 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830942 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830871 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831024 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831028 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830973 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830923 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831034 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830879 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830861 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831022 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830868 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831023 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831025 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830888 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830986 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831006 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830916 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830951 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830877 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830878 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830955 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830935 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830913 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830977 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830947 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831020 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830904 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830985 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831013 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831000 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830989 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830918 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830885 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830894 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830875 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830944 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831033 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830934 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831021 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27830954 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27830904 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27830871 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09310670 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27830869 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09707380 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09135734 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27830895 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09079259 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27830956 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27830923 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09210377 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27830918 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09142698 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27830935 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09540639 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27830867 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27830916 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27830913 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09079272 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09310661 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27830949 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27830908 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27830875 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09142690 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27830951 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27830942 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27830888 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27830899 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27830891 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27830921 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27830861 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27830879 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27830886 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09210385 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27830870 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27830931 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09540641 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27830957 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27830877 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09536630 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27830910 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27830865 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27830934 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27830890 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27830928 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09210379 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09142697 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27830889 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27830862 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09142688 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27830878 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27830883 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27830947 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09310668 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10376380 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10376381 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10376377 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10376382 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10376378 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10376379 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1424439_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10376376 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1424439_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1424439_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69864_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69864_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100005559.mm.1 NM_027239.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100005559.mm.1 NM_027239.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100005559.mm.1 TC1100000690.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1424439_at - -
          Mouse Expression Set 430 1424439_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1424439_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1424439_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1424439_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1424439_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 435999 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6110546 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006110546 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1241864 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1241864 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl41517.6.1_34-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6110546 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl41517.6.1_34-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6110546 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1241864 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1241864 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline