Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00511118_m1
          See other ZFYVE19 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zfyve19
          Gene Name:
          zinc finger, FYVE domain containing 19
          Gene Aliases:
          1500041L05Rik, ANCHR
          Chromosome Location:
          Chr.2: 119208720 - 119217050 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00511118_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zfyve19
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001164827.1 NP_001158299.1 5 - 6 903 74
          NM_028054.3 NP_082330.2 5 - 6 903 74
          GenBank mRNA AK005386.1 - 5 - 6 667 74
          BC099429.1 - 5 - 6 596 30790629 74

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200001764.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Zfyve19

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cell cycle
          abscission
          negative regulation of cytokinesis
          cell division
          zinc ion binding
          lipid binding
          phosphatidylinositol-3-phosphate binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21568396 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21568395 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2115245 AK183651.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2115245 BC018420.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2115245 AK005386.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2115245 BC099429.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2115245 CO038937.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2152114 BC018420.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2152114 AK005386.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2152114 CO038937.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2152114 NM_028054.3 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 861586 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 853179 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 11823 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 950449 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 12674 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 113395 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2115245 AK183651.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2115245 BC018420.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2115245 AK005386.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2115245 BC099429.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2115245 CO038937.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2152114 BC018420.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2152114 AK005386.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2152114 CO038937.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2152114 NM_028054.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21568410 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21568406 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21568407 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21568411 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21568418 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21568398 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21568401 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21568400 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21568403 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21568409 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21568421 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21568412 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21568397 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21568414 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21568416 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21568420 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21568404 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04664554 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04664568 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P372936 BC018420.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P372936 AK005386.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P372936 BC099429.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P372936 CO038937.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P372936 NM_001164827.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P121306 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01943239 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01714770 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21568395 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21568396 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21568393 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21568440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21568430 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21568472 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21568431 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21568400 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21568409 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21568429 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21568416 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21568436 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21568424 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21568397 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21568428 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21568403 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21568406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21568414 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21568407 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21568466 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21568399 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21568401 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21568476 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21568420 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21568437 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21568412 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21568398 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21568441 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21568475 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21568404 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21568410 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21568443 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21568434 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21568469 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21568412 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21568429 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21568403 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01714770 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21568406 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01800617 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01420848 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01420867 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02119090 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02247825 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21568423 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01420866 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21568419 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01714762 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21568432 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01420851 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21568399 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21568431 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21568418 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01676192 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21568428 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21568401 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21568409 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21568414 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10474931 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10474925 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10474926 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10474934 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10474928 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10474932 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10474927 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10474930 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10474929 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10474933 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10474923 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10474935 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10474924 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1451380_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10474921 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1451380_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1451380_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 72008_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 72008_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200013195.mm.1 NM_001164827.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200013195.mm.1 NM_001164827.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200013195.mm.1 NM_028054.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200013195.mm.1 NM_028054.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200013195.mm.1 TC0200001764.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200013190.mm.1 NM_001164827.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200013190.mm.1 NM_001164827.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200013190.mm.1 NM_028054.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200013190.mm.1 NM_028054.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200013190.mm.1 TC0200001764.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200013197.mm.1 NM_001164827.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200013197.mm.1 NM_001164827.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200013197.mm.1 NM_028054.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200013197.mm.1 NM_028054.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200013197.mm.1 TC0200001764.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1451380_at - -
          Mouse Expression Set 430 1451380_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 104247_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 104247_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1451380_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1451380_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1451380_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1451380_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 356297 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1050411 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001050411 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2457394 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2457394 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl20426.12.1_162-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1050411 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl20426.12.1_162-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1050411 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2826947 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2826947 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-5xfkf:80/100.66.78.86:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline