Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00511209_m1
          See other 1810055G02RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          1810055G02Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 1810055G02 gene
          Gene Aliases:
          AI256204
          Chromosome Location:
          Chr.19: 3708298 - 3717882 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00511209_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 1810055G02Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_028077.2 NP_082353.1 3 - 4 491 92
          GenBank mRNA AK007868.1 - 3 - 4 492 92
          AK154828.1 - 3 - 4 813 92
          BC019471.1 - 3 - 4 485 4161022 92

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1900000015.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene 1810055G02Rik

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31918868 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31918874 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31918869 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31918872 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31918871 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P335480 AK007868.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P335480 AK154828.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P335480 BC019471.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P335480 NM_028077.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P335480 AK007868.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P335480 AK154828.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P335480 BC019471.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P335480 NM_028077.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 841535 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 116711 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 947100 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 216456 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 449644 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 153735 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 207761 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 639945 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 816924 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 740377 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 494290 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 119478 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 141196 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 156860 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 149047 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 166099 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P177285 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P121042 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P114039 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P335480 AK007868.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P335480 AK154828.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P335480 BC019471.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P335480 NM_028077.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P335480 AK007868.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P335480 AK154828.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P335480 BC019471.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P335480 NM_028077.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31918853 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31918877 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31918857 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31918881 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31918880 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31918885 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31918865 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31918856 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31918869 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31918867 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31918887 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31918860 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31918872 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31918883 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31918875 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31918862 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31918870 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31918855 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P121042 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P114039 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P177285 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P335480 AK007868.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P335480 AK154828.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P335480 BC019471.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P335480 NM_028077.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P335480 AK007868.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P335480 AK154828.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P335480 BC019471.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P335480 NM_028077.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P105024 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P127654 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P114039 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P121042 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P177285 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14395745 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14395753 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14395747 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14395759 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14395748 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14395756 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31918868 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31918871 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31918874 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31918869 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31918872 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918901 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918869 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918957 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918947 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918862 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918933 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918842 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918877 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918911 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918867 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918929 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918915 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918925 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918881 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918833 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918898 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918870 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918886 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918838 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918912 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918888 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918904 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918892 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918906 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918856 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918890 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918944 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918855 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918922 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918909 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918979 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918845 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918883 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918927 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918961 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918885 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918931 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918829 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918831 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918939 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918875 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918913 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918840 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918982 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918935 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918919 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918938 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918827 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918917 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918832 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31918872 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14395755 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31918900 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14241267 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14395753 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31918857 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31918855 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14484668 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31918891 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14395747 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14395745 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31918896 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31918888 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31918853 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31918881 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31918904 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31918867 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31918875 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31918895 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14241268 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31918892 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31918845 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31918898 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14484656 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31918877 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31918885 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14337147 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31918847 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14468117 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31918913 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14385205 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31918852 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31918863 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31918849 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14495155 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31918902 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31918909 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14395756 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14395761 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31918911 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14177641 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10460197 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10460199 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10460198 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10460200 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10460201 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1425921_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10460196 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425921_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425921_PM_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 72056_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 72056_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900000088.mm.1 NM_028077.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900000088.mm.1 NM_028077.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900000088.mm.1 TC1900000015.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1425921_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1425921_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425921_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425921_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425921_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425921_PM_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 305193 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2570577 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2570577 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002570577 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2650275 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2650275 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl52790.5_512-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2570577 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl52790.5_512-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2570577 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2650275 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2650275 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl52790.5_512-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline