Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00512283_m1
          See other ZFP819 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zfp819
          Gene Name:
          zinc finger protein 819
          Gene Aliases:
          4930427I11Rik, 4933405K07Rik
          Chromosome Location:
          Chr.7: 43607169 - 43618279 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00512283_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zfp819
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_028913.3 NP_083189.2 4 - 5 522 134
          GenBank mRNA AK015213.1 - 3 - 4 329 134
          AK016669.1 - 4 - 5 467 134
          BC050101.1 - 3 - 4 404 30007787 134

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          This assay is in the 5'UTR region of the AK015213.1 transcripts.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Zfp819

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C2H2 zinc finger transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1971630 AK016669.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1971630 BC050101.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1971630 NM_028913.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1971630 AK015213.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 115470 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 956676 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 547846 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 453623 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 944116 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 394271 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 180659 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P148231 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P101402 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1971630 AK016669.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1971630 BC050101.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1971630 NM_028913.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1971630 AK015213.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25083193 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25083224 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25083201 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25083214 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25083204 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25083199 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25083223 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25083233 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25083192 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25083198 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25083208 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25083203 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25083211 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25083194 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25083195 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25083215 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25083227 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25083228 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25083218 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25083226 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25083196 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25083221 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25083232 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25083229 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25083231 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25083217 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25083207 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P148231 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P101402 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P470460 AK016669.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P470460 BC050101.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P470460 NM_028913.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P470460 AK015213.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P101402 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P148231 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06409092 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06409095 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06409102 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06409099 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06409087 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06409093 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083214 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083192 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083168 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083282 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083292 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083249 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083276 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083324 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083280 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083281 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083173 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083304 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083199 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083208 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083263 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083254 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083311 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083166 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083224 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083297 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083211 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083226 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083261 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083194 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083287 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083175 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083294 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083265 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083270 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083182 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083170 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083176 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083258 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083207 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083275 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083286 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083189 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083246 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083197 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083186 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083229 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083293 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083172 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083289 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083272 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083330 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083306 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083242 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083257 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083274 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083317 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083267 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083228 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083164 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083233 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083252 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083185 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083203 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083244 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083321 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083190 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083221 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083184 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083217 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083160 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083250 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083201 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083223 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083193 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083198 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083303 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083301 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083179 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083288 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25083243 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06297736 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25083184 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25083203 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25083189 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25083199 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25083228 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25083253 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25083246 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25083179 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25083194 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25083208 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25083257 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06409097 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25083186 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25083229 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06409095 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25083207 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06386503 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25083218 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25083232 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25083252 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25083190 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25083254 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25083223 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25083185 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06124763 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25083195 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25083248 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25083245 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06435906 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25083233 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06355284 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25083221 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06331609 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25083224 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06520065 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25083244 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25083247 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25083231 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25083211 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25083214 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25083182 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06331610 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06587211 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10552448 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10552446 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10552447 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10552449 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10552445 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10552450 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1431865_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10552444 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431865_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431865_PM_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 74400_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 74400_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1431865_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1431865_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 779781 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1050129 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001050129 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2619689 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2619689 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl32749.5_501-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1050129 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl32749.5_501-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1050129 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2619689 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2619689 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline