Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00512650_m1
          See other MZT2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mzt2
          Gene Name:
          mitotic spindle organizing protein 2
          Gene Aliases:
          2410018G20Rik, 2610001E06Rik, Fam128, Fam128b
          Chromosome Location:
          Chr.16: 15848441 - 15863364 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00512650_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Mzt2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_029354.2 NP_083630.1 2 - 3 724 84
          GenBank mRNA AK010544.1 - 2 - 3 725 84
          AK011255.1 - 3 - 4 485 84
          BC027550.1 - 2 - 3 649 2936720 84

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1600001255.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Mzt2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30567336 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30567335 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30567338 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30567334 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2134148 BC027550.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2134148 AK011255.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2054256 BC027550.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2054256 AK010544.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2054256 NM_029354.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 368496 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 372661 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 404740 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 195223 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 165733 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 403021 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 55036 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P115284 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P165867 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2134148 BC027550.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2134148 AK011255.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2054256 BC027550.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2054256 AK010544.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2054256 NM_029354.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30567343 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30567332 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30567323 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30567337 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30567319 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30567318 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30567327 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30567345 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30567334 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30567355 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30567339 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30567330 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30567341 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30567317 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30567348 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30567342 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30567320 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30567316 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30567335 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30567329 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30567351 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30567347 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30567321 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P165867 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P115284 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P423547 AK010544.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P423547 NM_029354.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P115817 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P115284 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P165867 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12787009 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12807535 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12949800 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12807536 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30567338 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30567335 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30567336 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30567334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567280 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567379 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567337 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567360 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567297 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567324 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567285 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567348 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567355 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567347 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567377 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567313 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567327 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567366 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567374 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567321 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567358 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567286 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567305 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567284 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567311 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567295 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567282 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567287 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567317 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567369 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567341 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567309 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30567288 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567357 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567341 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567321 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567308 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567323 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567311 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567332 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567320 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567369 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567334 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567348 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567278 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567368 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567329 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567366 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567355 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567280 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567364 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567358 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12949798 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567285 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567353 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567347 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567284 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567296 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567317 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567327 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567337 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567367 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567319 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567307 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567339 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567343 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12807538 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567303 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12671367 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567297 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567282 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567312 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12824140 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567315 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567380 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567371 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567342 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567300 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567354 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567305 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567295 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567350 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567302 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12787026 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567292 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567360 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567306 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567377 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567374 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567309 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567316 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567351 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567324 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567286 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567345 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567318 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12500657 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30567359 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10437966 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10437965 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10437964 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10437968 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10437967 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10437969 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1452591_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10437963 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452591_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452591_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 72083_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 72083_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010110.mm.1 NM_029354.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010110.mm.1 NM_029354.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010110.mm.1 TC1600001255.mm.1 MTA TC
          Murine Genome U74v2 Set 104301_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 104301_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168888_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168888_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169781_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169781_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1452591_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1452591_PM_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 391496 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2908780 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2908780 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ndjsg:80/100.66.79.104:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0