Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00512917_m1
          See other 1700018B08RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          1700018B08Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 1700018B08 gene
          Gene Aliases:
          1700084O22Rik
          Chromosome Location:
          Chr.8: 121530776 - 121544351 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00512917_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 1700018B08Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_029597.1 NP_083873.1 3 - 4 420 85
          GenBank mRNA AK006079.1 - 3 - 4 420 85
          AK006999.1 - 3 - 4 396 85
          BC147528.1 - 3 - 4 335 9056520 85
          BC147542.1 - 3 - 4 335 9056533 85
          BC172077.1 - 3 - 4 343 85
          BC172082.1 - 3 - 4 339 85

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0800003051.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene 1700018B08Rik

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26226906 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26226905 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P271930 AK006079.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P271930 AK006999.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P271930 BC147528.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P271930 BC147542.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P271930 BC172077.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P271930 AK006079.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P271930 AK006999.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P271930 BC147528.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P271930 BC147542.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P271930 BC172077.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 804555 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 11358 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 90062 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 729589 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 372112 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 6260 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 124108 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P135663 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P114305 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P271930 AK006079.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P271930 AK006999.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P271930 BC147528.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P271930 BC147542.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P271930 BC172077.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P271930 AK006079.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P271930 AK006999.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P271930 BC147528.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P271930 BC147542.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P271930 BC172077.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26227286 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26227319 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26227317 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26227289 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26227288 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26227282 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26227300 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26227328 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26227297 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26227316 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26227311 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26227302 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26227281 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26227324 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26227313 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26227322 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26227334 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26227308 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26227303 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26227304 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26227276 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26227326 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26227306 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26227320 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26227330 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26227287 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26227292 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26227277 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26227291 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26227284 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26227332 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26227296 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26227293 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26227294 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26227335 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P135663 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P114305 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P271930 AK006079.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P271930 AK006999.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P271930 BC147528.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P271930 BC147542.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P271930 BC172077.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P271930 AK006079.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P271930 AK006999.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P271930 BC147528.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P271930 BC147542.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P271930 BC172077.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P132728 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P121362 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P114305 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P135663 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06857689 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06857692 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06857690 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06857694 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07074767 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26226906 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26226905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227330 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227267 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227352 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227326 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227210 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227269 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227355 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227223 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227281 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227286 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227324 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227230 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227307 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227287 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227270 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227277 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227227 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227284 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227211 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227256 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227282 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227273 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227365 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227233 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227206 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227291 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227238 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227348 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227207 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227243 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227346 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227262 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227313 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227337 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227241 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227202 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227311 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227297 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227218 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227252 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227220 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227288 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227212 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227370 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227304 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227249 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227253 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227360 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227294 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227250 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227265 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227362 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227245 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227228 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227259 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227224 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26227368 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26227304 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07343824 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26227349 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26227302 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07002076 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26227322 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26227272 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26227275 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06857694 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26227273 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26227348 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26227319 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26227355 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26227277 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07002072 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26227340 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26227270 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26227313 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26227347 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06732427 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07343826 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26227332 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26227334 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26227297 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07361616 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06848359 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26227362 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26227286 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26227324 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07002077 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26227317 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26227308 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07288410 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07343832 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07002065 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07229781 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26227368 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07074767 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26227326 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07229773 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26227342 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26227293 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26227346 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06857692 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26227357 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07260767 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26227282 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07229774 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26227345 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26227365 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06732431 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26227359 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26227367 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26227360 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26227284 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26227291 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10582222 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10582226 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10582223 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10582225 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10582224 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10582227 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10582228 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1429075_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10582221 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429075_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429075_PM_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 76405_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 76405_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800023530.mm.1 NM_029597.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800023530.mm.1 NM_029597.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800023530.mm.1 TC0800003051.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1429075_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1429075_PM_a_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169073_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 171261_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 171261_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 171098_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 171098_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169073_PM_r_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1429075_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1429075_PM_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 691051 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_3162316 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_3162316 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_21313189-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline