Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00513034_m1
          See other TMEM234 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tmem234
          Gene Name:
          transmembrane protein 234
          Gene Aliases:
          1500002D11Rik, 2510006D16Rik, 4933407D05Rik
          Chromosome Location:
          Chr.4: 129600691 - 129608528 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00513034_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tmem234
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_029748.2 NP_084024.1 3 - 4 242 74
          GenBank mRNA AK005111.1 - 3 - 4 359 74
          AK016715.1 - 3 - 4 270 74
          AK045767.1 - 389 74
          AK050648.1 - 3 - 4 246 74
          AK171961.1 - 2 - 3 607 74
          BC024696.1 - 3 - 4 243 4193049 74
          BC025081.1 - 3 - 4 352 74

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0400001527.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tmem234

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23297491 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23297490 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23297489 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2020831 AK005111.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2038594 AK016715.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2038594 AK050648.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2038594 AK171961.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2038594 BC024696.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2038594 BC025081.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 887667 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 720548 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 929640 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 706694 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 257642 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 121543 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 23886 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P174258 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2038594 AK016715.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2038594 AK050648.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2038594 AK171961.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2038594 BC024696.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2038594 BC025081.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23297507 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23297494 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23297496 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23297500 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23297502 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23297490 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23297501 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23297508 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23297498 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23297504 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23297493 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23297506 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23297510 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23297488 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23297491 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23297497 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05400081 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05400089 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05400054 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P174258 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P392529 AK016715.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P392529 AK050648.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P392529 AK171961.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P392529 BC024696.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P392529 BC025081.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P105148 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P117947 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P174258 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03240726 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03845417 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23297491 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23297490 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23297489 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297500 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297583 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297589 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297487 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297557 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297491 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297545 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297493 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297537 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297498 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297508 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297512 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297527 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297565 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297520 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297554 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297530 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297539 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297488 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297576 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297566 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297516 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297528 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297582 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297501 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297581 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297580 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297494 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297558 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297559 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297524 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297534 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297507 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297556 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297549 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297497 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297542 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297573 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297540 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297569 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297585 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297588 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297577 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297521 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297504 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297525 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297532 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297575 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297536 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297551 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297506 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23297490 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23297490 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23297500 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03434194 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23297532 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23297516 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03240726 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23297506 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23297545 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23297539 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23297549 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03434201 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23297512 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23297540 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03686803 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03845415 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23297536 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03434185 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23297508 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23297514 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23297534 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04022857 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23297501 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03713663 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23297551 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23297507 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23297504 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23297558 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03434199 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23297525 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23297528 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23297542 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23297546 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23297494 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23297530 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23297510 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03240728 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23297498 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23297527 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03821114 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23297492 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23297520 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10508474 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10508472 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10508469 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10508471 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1415763_PM_a_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1425054_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10508468 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1415763_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425054_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1415763_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425054_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 76799_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 76799_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400011830.mm.1 NM_029748.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400011830.mm.1 NM_029748.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400011830.mm.1 TC0400001527.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1425054_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1415763_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1425054_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1415763_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1415763_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1415763_a_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 98528_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 98528_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1415763_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425054_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425054_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1415763_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1415763_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1415763_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425054_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425054_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1415763_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1415763_PM_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 640625 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 101090390 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 101090390 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 130164 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000130164 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1249344 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1249344 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl076799.5_108-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 101090390 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 130164 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl076799.5_108-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 130164 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 101090390 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1249344 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1236759 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1249344 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl076799.5_108-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline