Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00517192_m1
          See other ANKRD49 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ankrd49
          Gene Name:
          ankyrin repeat domain 49
          Gene Aliases:
          AW060934, C86108, Gbif
          Chromosome Location:
          Chr.9: 14779782 - 14784601 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00517192_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ankrd49
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019683.3 NP_062657.2 1 - 2 352 66
          GenBank mRNA AF028722.1 - 2 - 3 392 66
          AK132850.1 - 2 - 3 386 66
          BC019777.1 - 1 - 2 354 3969390 66
          BC020398.1 - 1 - 2 345 66

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0900001777.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ankrd49

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          kinase inhibitor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          positive regulation of transcription, DNA-templated
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26319355 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26319357 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26319356 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26319354 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P154833 AK157315.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P154833 BC019777.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P154833 AK153923.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P154833 AK137504.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P154833 AF028722.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P154833 AK157315.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P154833 BC019777.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P154833 AK153923.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P154833 AK137504.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P154833 AF028722.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 354953 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 248658 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 918203 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P135452 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P154833 AK157315.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P154833 BC019777.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P154833 AK153923.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P154833 AK137504.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P154833 AF028722.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P154833 AK157315.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P154833 BC019777.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P154833 AK153923.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P154833 AK137504.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P154833 AF028722.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P154833 AK157315.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P154833 BC019777.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P154833 AK153923.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P154833 AK137504.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P154833 AF028722.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P154833 AK157315.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P154833 BC019777.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P154833 AK153923.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P154833 AK137504.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P154833 AF028722.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26319321 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26319350 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26319352 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26319354 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26319342 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26319357 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26319340 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26319331 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26319348 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26319329 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26319345 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26319347 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26319328 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26319333 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26319337 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26319335 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26319334 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26319325 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26319339 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P135452 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P154833 AK157315.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P154833 BC019777.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P154833 AK153923.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P154833 AK137504.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P154833 AF028722.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P154833 AK157315.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P154833 BC019777.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P154833 AK153923.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P154833 AK137504.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P154833 AF028722.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P117645 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P131435 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P135452 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07655544 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07655561 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07655572 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07655552 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07655571 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07655539 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07655556 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07655567 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26319357 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26319356 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26319355 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26319354 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319270 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319413 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319287 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319347 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319271 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319331 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319376 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319274 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319391 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319354 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319398 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319281 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319400 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319374 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319396 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319291 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319410 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319261 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319269 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319265 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319267 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319378 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319273 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319379 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319279 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319361 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319393 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319365 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319386 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319395 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319340 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319389 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319327 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319399 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319407 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319404 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319370 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319371 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319352 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319384 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319275 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319284 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319263 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319339 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319321 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319289 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319285 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319333 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319408 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319373 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319362 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319348 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319278 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26319337 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26319333 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26319337 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26319348 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07655526 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26319331 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26319339 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07655524 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26319347 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26319325 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07655535 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26319342 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07655545 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26319340 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26319345 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26319329 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26319327 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10590969 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10590970 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1423421_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10590968 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1458509_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1423421_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1458509_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1423421_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 56503_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 56503_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900014897.mm.1 NM_019683.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900014897.mm.1 TC0900001777.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900014899.mm.1 NM_019683.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900014899.mm.1 TC0900001777.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900014900.mm.1 NM_019683.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900014900.mm.1 TC0900001777.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1423421_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1423421_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 92468_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 92468_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1423421_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1423421_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1423421_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1423421_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 359104 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 780102 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 780102 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000780102 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2592358 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2592358 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl36214.3_394-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 780102 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl36214.3_394-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 780102 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2592358 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2592358 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl36214.3_394-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline