Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00517345_s1
          See other HSPB3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Hspb3
          Gene Name:
          heat shock protein 3
          Gene Aliases:
          2310035K17Rik, AI844863, Hsbp3, spb3
          Chromosome Location:
          Chr.13: 113662896 - 113663676 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00517345_s1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Hspb3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019960.2 NP_064344.1 1 268 72
          GenBank mRNA AF203375.1 - 1 251 72
          AK009633.1 - 1 269 72
          BC065388.1 - 1 251 851802 72
          BC092376.1 - 1 238 30609467 72

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1300002700.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Hspb3

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2039274 BC065388.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2039274 BC092376.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2039274 AF203375.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2039274 AK009633.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2039274 NM_019960.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P179959 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2039274 BC065388.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2039274 BC092376.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2039274 AF203375.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2039274 AK009633.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2039274 NM_019960.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29341771 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29341772 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29341777 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29341786 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29341798 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29341788 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29341766 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29341767 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29341782 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29341760 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29341785 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29341797 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29341790 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29341789 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29341780 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29341763 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29341801 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29341773 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29341784 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29341783 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29341791 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29341776 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29341796 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29341803 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29341799 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29341779 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29341765 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29341793 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P179959 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P419007 BC065388.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P419007 BC092376.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P419007 AF203375.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P419007 AK009633.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P419007 NM_019960.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P111201 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P179959 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10441614 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10441619 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10441613 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10441631 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10441630 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10441615 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341771 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341779 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341719 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341758 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341699 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341798 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341826 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341737 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341746 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341816 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341793 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341734 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341817 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341741 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341782 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341739 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341747 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341820 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341700 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341805 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341828 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341832 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341776 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341809 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341821 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341757 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341726 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341818 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341724 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341830 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341796 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341748 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341813 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341714 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341786 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341807 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341733 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341749 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341780 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341767 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341743 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341789 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341763 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341701 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341712 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341744 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341811 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341765 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341729 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341711 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341784 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341717 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341703 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341823 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341753 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341735 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341708 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341731 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341801 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341706 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341736 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341723 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341815 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29341766 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341801 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11012750 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341743 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341757 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341783 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341782 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10933524 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341803 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341807 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341809 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341741 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341749 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341790 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341753 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341763 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341747 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341805 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341731 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341779 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341729 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341799 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341726 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341733 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341798 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341771 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341760 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341773 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10844277 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10955416 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341746 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341784 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341736 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341791 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341776 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10441613 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10441625 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341815 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341789 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341772 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341767 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341739 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341765 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341744 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341724 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341793 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341811 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10844272 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341730 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10955424 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341796 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341786 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29341723 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10412232 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10412233 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10412234 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1449872_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10412231 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1449872_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1449872_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 56534_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 56534_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300018274.mm.1 NM_019960.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300018274.mm.1 NM_019960.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300018274.mm.1 TC1300002700.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1449872_at - -
          Mouse Expression Set 430 1449872_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1449872_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1449872_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1449872_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1449872_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 307091 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 460129 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000460129 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2748205 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2748205 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl43487.1.19_98-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 460129 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl43487.1.19_98-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 460129 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2748205 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2748205 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl43487.1.19_98-S - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline