Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00517640_m1
          See other IL21 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Il21
          Gene Name:
          interleukin 21
          Gene Aliases:
          IL-21
          Chromosome Location:
          Chr.3: 37222759 - 37232636 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00517640_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Il21
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001291041.1 NP_001277970.1 2 - 3 258 67
          NM_021782.3 NP_068554.1 2 - 3 258 67
          GenBank mRNA AF254070.1 - 2 - 3 240 67
          AY428162.1 - 2 - 3 187 67
          BC125414.1 - 2 - 3 228 40129929 67
          BC125416.1 - 2 - 3 228 40129931 67
          DQ645418.1 - 2 - 3 187 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0300001867.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Il21

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          interleukin superfamily

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          B cell apoptotic process
          positive regulation of cytokine production
          positive regulation of natural killer cell cytokine production
          immune response
          positive regulation of cell proliferation
          positive regulation of B cell proliferation
          positive regulation of interleukin-10 production
          positive regulation of interleukin-17 production
          positive regulation of natural killer cell differentiation
          positive regulation of T cell proliferation
          tyrosine phosphorylation of Stat3 protein
          positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat1 protein
          positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat3 protein
          positive regulation of interferon-gamma biosynthetic process
          positive regulation of B cell differentiation
          positive regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity
          cell maturation
          cytokine activity
          cytokine receptor binding
          interleukin-2 receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2106121 NM_021782.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 141666 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 799571 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 808745 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 384661 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 99850 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 724646 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 486714 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 935720 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 73414 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P146706 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2106121 NM_021782.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P168115 NM_021782.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P168115 AF254070.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22062476 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22062493 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22062489 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22062498 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22062485 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22062474 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22062486 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22062496 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22062477 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22062471 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22062501 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22062500 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22062481 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22062468 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22062482 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22062492 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22062491 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22062494 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22062487 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22062480 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22062464 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P146706 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04875885 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P168115 NM_021782.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P168115 AF254070.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P116911 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P146706 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03089684 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03089678 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03089687 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02722719 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02722716 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062369 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062411 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062503 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062427 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062373 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062454 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062499 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062482 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062370 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062420 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062443 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062391 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062366 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062494 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062493 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062408 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062477 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062402 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062492 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062442 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062388 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062394 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062485 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062474 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062377 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062379 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062450 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062365 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062405 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062460 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062435 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062412 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062381 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062432 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062421 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062445 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062410 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062444 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062489 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062446 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062453 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062425 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062480 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062491 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062426 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062417 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062416 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062396 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062430 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062487 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062418 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062500 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062382 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062476 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062464 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062459 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062415 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062501 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062468 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062434 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062471 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062452 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062456 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062371 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22062393 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062449 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062481 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062434 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062450 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02951279 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062485 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062477 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062442 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062452 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062427 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062444 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02719678 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062430 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02696695 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062425 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062437 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062501 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02733961 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062453 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062487 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062460 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062492 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062471 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062438 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02733958 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062466 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062502 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062480 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062491 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062446 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062482 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062440 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062493 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02951285 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062448 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062458 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062489 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062474 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03089679 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062426 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062443 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062468 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02812080 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062459 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062500 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062432 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02929535 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22062464 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02951282 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02839443 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10497892 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10497890 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10497889 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10497888 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10497893 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10497887 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10497891 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1450334_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10497886 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450334_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450334_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 60505_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 60505_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300014455.mm.1 NM_021782.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300014455.mm.1 TC0300001867.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1450334_at - -
          Mouse Expression Set 430 1450334_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450334_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450334_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450334_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450334_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 877755 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1850047 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001850047 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1215795 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1215795 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl060505.2_133-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1850047 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl060505.2_133-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1850047 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1215795 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1215795 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0